Merck
91298
Supelco
3-羟基异戊酰-L-肉碱
analytical standard
别名:
(2R)-3-羧基-2-(3-羟基-3-甲基-1-氧代丁氧基]-N,N,N-三甲基-1-丙胺 内盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H23NO5
CAS号:
分子量:
261.31
Beilstein:
10549761
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥90.0% (HPLC)
光學活性
[α]/D -17.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
雜質
≤15% water (calc. on elemental analysis)
應用
clinical testing
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CC(C)(O)C)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C12H23NO5/c1-9(2)6-11(16)18-12(17,7-10(14)15)8-13(3,4)5/h9,17H,6-8H2,1-5H3
InChI 密鑰
DHRNMNHPSWBJEN-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
3-羟基异戊酰基-L-肉碱是一种内源性代谢产物,可能是亮氨酸分解代谢途径受损所致。在患有孤立的3-甲基巴豆酰-CoA羧化酶缺乏症的患者的血浆和尿液中观察到3-羟基异戊酰-L-肉碱,并将其用作生物素缺乏症在人和其他代谢性疾病中的生物标记物。
推薦產品
请在我们的在线平台NMR用请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
3-Hydroxyisovalerylcarnitine in 3-methylcrotonyl-CoA carboxylase deficiency.
van Hove, J.L.K., et al.
Journal of inherited metabolic disease, 18, 592-601 (1995)
Urinary Excretion of 3-Hydroxyisovaleryl Carnitine Is an Early and Sensitive Indicator of Marginal Biotin Deficiency in Humans.
Stratton, S.L., et al.
The Journal of Nutrition, 141, 353-358 (2011)
Quantitative Measurement of Urinary Excretion of 3-Hydroxyisovaleryl Carnitine by LC-MS/MS as an Indicator of Biotin Status in Humans.
Horvath, T.D., et al.
Analytical Chemistry, 82, 9543-9548 (2010)
Plasma concentration of 3-hydroxyisovaleryl carnitine is an early and sensitive indicator of marginal biotin deficiency in humans.
Stratton, S.L., et al.
American Journal of Clinical Nutrition, 92, 1399-1405 (2010)