生物标志物和代谢物标准品
激素
激素是由多细胞生物产生的一类信号分子。我们广泛的激素产品线包括Cerilliant®认证参考物质(CRM)溶液和用于食品中激素残留物分析的VETRANAL®品牌分析标准品。这些标准品有干粉和溶液两种形式,并且可与HPLC和GC兼容。
氨基酸代谢物
我们的氨基酸代谢物范围包括一系列认证参考物质(CRM)溶液和用于代谢组学研究的分析标准品,其中包括大量的酰基甘氨酸和酰基肉碱。
羟基维生素D
羟基维生素D是一种非常稳定的维生素D代谢产物,广泛用作在临床上确定血液中维生素D水平的标志物。我们的25-羟基维生素D标准品系列可提供天然和同位素标记形式的认证参考物质溶液。
儿茶酚胺和生物胺
儿茶酚胺是由肾上腺产生的一种胺类物质,并起着激素和神经递质的作用。儿茶酚胺包括例如多巴胺、肾上腺素及去甲肾上腺素,且均衍生自氨基酸L-酪氨酸。尿液中儿茶酚胺水平可能是某些疾病的指标。我们可提供多种儿茶酚胺代谢物的认证参考物质溶液。CRM可以单组分和多组分溶液形式提供。