Merck
90941
Supelco
[(3R)-3-Hydroxybutyryl]-L-carnitine
analytical standard
别名:
(2R)-3-Carboxy-2-[(3R)-3-hydroxy-1-oxobutoxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium inner salt, [(R)-3-Hydroxybutyryl]-L-carnitine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H21NO5
分子量:
247.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥95.0% (HPLC)
形狀
solid
光學活性
[α]/D -40.0 to -34.0°, c = 0.1 in methanol
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
雜質
≤15% water (calculated from elemental analysis)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C[C@H](O)C)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C11H21NO5/c1-8(13)5-11(16)17-9(6-10(14)15)7-12(2,3)4/h8-9,13H,5-7H2,1-4H3/t8-,9-/m1/s1
InChI 密鑰
UEFRDQSMQXDWTO-RKDXNWHRSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)