Merck
52096
Supelco
[(3R)-3-羟基十六烷酰左旋肉碱
analytical standard
别名:
(2R)-3-羧基-2-[[(3R)-3-羟基-1-氧十六烷基]氧基]-N,N,N-三甲基-1-丙烷 内盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H45NO5
分子量:
415.61
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
化驗
≥95.0% (TLC)
光學活性
[α]/D -20.5±3.5°, c = 0.1 in methanol
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
應用
clinical testing
格式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C[C@H](O)CCCCCCCCCCCCC)=O)CC([O-])=O
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)