化驗
≥97.0% (HPLC)
光學活性
[α]/D -28.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
雜質
≤15% water (calculated from elemental analysis)
應用
clinical testing
形式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C[C@H](O)CCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C13H25NO5/c1-5-6-10(15)7-13(18)19-11(8-12(16)17)9-14(2,3)4/h10-11,15H,5-9H2,1-4H3/t10-,11-/m1/s1
InChI 密鑰
VYEONLJQPYRKAN-GHMZBOCLSA-N
相关类别
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3