蒸汽密度
3.9 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
97.5 mmHg
形狀
liquid
包含
2.5% trifluoroacetic acid
47.5% H2O
50% acetonitrile
技術
MALDI-MS: suitable
bp
72.4 °C (lit.)
mp
-15 °C (lit.)
密度
0.921 at 25 °C
正離子痕跡
Ba: ≤5 ppm
Ca: ≤20 ppm
Cd: ≤5 ppm
Co: ≤5 ppm
Cr: ≤5 ppm
Cu: ≤5 ppm
Fe: ≤20 ppm
K: ≤20 ppm
Mg: ≤5 ppm
Mn: ≤5 ppm
Na: ≤20 ppm
Ni: ≤5 ppm
Pb: ≤5 ppm
Zn: ≤5 ppm
應用
general analytical
SMILES 字串
OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChI 密鑰
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
三氟乙酸(TFA)是非水溶剂。在室温下,TFA 有能力液化天然纤维素和液化再生纤维素。
生化/生理作用
三氟乙酸(TFA)是19F NMR内部化学位移参照剂的首选。
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
44.6 °F
閃點(°C)
7 °C
其他客户在看
19F-Site-Specific-Labeled Nucleotides for Nucleic Acid Structural Analysis by NMR
Test, 566, 59-87 (2016)
The use of biobased nanofibres in composites
Biofiber Reinforcements in Composite Materials, 571-647 (2015)
19F-Site-Specific-Labeled Nucleotides for Nucleic Acid Structural Analysis by NMR
Methods in Enzymology, 566, 59-87 (2016)