等级
reagent grade
质量水平
蒸汽密度
1.6 (vs air)
蒸汽压
44.8 mmHg ( 20 °C)
方案
≥95%
表单
liquid
自燃温度
1004 °F
包含
<2.5% water as stabilizer
expl. lim.
57 %
杂质
≤1% acetic acid
折射率
n20/D 1.370 (lit.)
pH值(酸碱度)
2.2 (20 °C, 2.2 g/L)
沸点
100-101 °C (lit.)
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
密度
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
room temp
SMILES字符串
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
InChI key
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
应用
- 金属锡和氧化锡表面的电化学CO(2)还原:研究采用大正则密度泛函理论(DFT)和原位衰减全反射表面增强红外吸收光谱(ATR-SEIRA)法研究了锡表面的电化学二氧化碳还原,其中甲酸可在阐释反应机制方面发挥作用(Whittaker et al., 2024年)。
- COVID-19治疗药物的同时测定:研究介绍了UPLC-MS/MS法同时测定大鼠血浆中的COVID-19治疗药物,展示了甲酸在制备样品或作为流动相添加剂以实现更好的色谱分离方面的重要性(Zhou et al., 2024)。
- 甘草苷代谢物分析:研究介绍了使用超高效液相色谱-串联质谱法(UHPLC-MS/MS)进行代谢物分析,其中甲酸或可能用于样品制备或色谱过程(Chen et al., 2024)。
- 可卡因及其代谢物分析:本文探讨了固相萃取后采用UHPLC-ESI-MS/MS法分析可卡因代谢物,这种方法通常添加甲酸增强分析物电离(Makhdoom et al., 2024)。
- 猪体内抗菌化合物的测定:研究采用UHPLC-MS/MS法同时测定了各种抗菌化合物,展示了甲酸在样品处理和色谱分离中的作用(Nowacka-Kozak et al., 2024)。
- 用于从氧化石墨烯合成石墨烯。
- 通过胶体钯催化还原铬(Cr(VI) 到 Cr(III))。
此外,在葡萄糖的呋喃糖形式转化为吡喃糖形式的过程中,以及在催化转移加氢反应中,它还可用作氢供体。
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
121.1 °F - closed cup
闪点(°C)
49.5 °C - closed cup
其他客户在看
商品
LC-MS/MS-based determination of 19 sulfonamides, 13 quinolones, and 3 tetracycline drug residues in pork meat samples using Supel™ Swift HLB for extraction.
LC-MS/MS-based determination of 19 sulfonamides, 13 quinolones, and 3 tetracycline drug residues in pork meat samples using Supel™ Swift HLB for extraction.
LC-MS/MS-based determination of 19 sulfonamides, 13 quinolones, and 3 tetracycline drug residues in pork meat samples using Supel™ Swift HLB for extraction.
LC-MS/MS-based determination of 19 sulfonamides, 13 quinolones, and 3 tetracycline drug residues in pork meat samples using Supel™ Swift HLB for extraction.