等级
matrix substance for MALDI-MS
质量水平
方案
≥98.5% (HPLC)
技术
MALDI-MS: suitable
mp
141-144 °C (lit.)
144-150 °C
痕量阳离子
Ba: ≤5 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
适用性
suitable for matrix substance for MALDI-MS
SMILES字符串
[O-][N+](=O)c1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C14H9NO2/c16-15(17)14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-9H
InChI key
LSIKFJXEYJIZNB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关产品
产品编号
说明
价格
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3