Merck
83788
Supelco
(2E)-3-(9-蒽基)-2-氰基丙烯酸
matrix substance for MALDI-MS, ≥97.0% (HPLC)
别名:
(2E)-3-(Anthracen-9-yl)-2-cyanoacrylic acid, (2E)-3-(Anthracen-9-yl)-2-cyanoprop-2-enoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H11NO2
分子量:
273.29
Beilstein:
21824385
UNSPSC代码:
12000000
NACRES:
NA.21
等级
matrix substance for MALDI-MS
质量水平
方案
≥97.0% (HPLC)
表单
powder
技术
MALDI-MS: suitable
痕量阳离子
Al: ≤20 mg/kg
Ba: ≤20 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤20 mg/kg
Co: ≤20 mg/kg
Cr: ≤20 mg/kg
Cu: ≤20 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤20 mg/kg
Mg: ≤20 mg/kg
Mn: ≤20 mg/kg
Mo: ≤20 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤20 mg/kg
Pb: ≤20 mg/kg
Sr: ≤20 mg/kg
Zn: ≤20 mg/kg
适用性
suitable for matrix substance for MALDI-MS
应用
suitable as Maldi-Matrix material
相关产品
产品编号
说明
价格
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)