Merck
86625
Supelco
四乙基六氟磷酸铵
for electrochemical analysis, ≥99.0%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C2H5)4N(PF6)
CAS号:
分子量:
275.22
Beilstein:
3748868
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
26111700
PubChem物質ID:
NACRES:
NB.61
等級
for electrochemical analysis
品質等級
化驗
≥99.0% (T)
≥99.0%
形狀
crystals
mp
≥300 °C (lit.)
溶解度
acetonitrile: 0.1 g/mL, clear, colorless
SMILES 字串
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.F6P/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;1-7(2,3,4,5)6/h5-8H2,1-4H3;/q+1;-1
InChI 密鑰
KLKUOIXSIDDDCN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
请访问 传感器应用门户网站 了解更多信息。
應用
支持电解质
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)