Merck
434116
Sigma-Aldrich
四乙基六氟磷酸铵
99%
别名:
N,N,N-triethyl-ethanaminium hexafluorophosphate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C2H5)4N(PF6)
CAS号:
分子量:
275.22
Beilstein:
3748868
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
99%
mp
≥300 °C (lit.)
SMILES字符串
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.F6P/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;1-7(2,3,4,5)6/h5-8H2,1-4H3;/q+1;-1
InChI key
KLKUOIXSIDDDCN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
应用
在电化学合成中广泛用于电解质。最近的例子包括一锅法电化学生成卟啉二聚体以及在非质子溶剂中还原酯。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
The Journal of Physical Chemistry, 100, 10288-10288 (1996)
Chemical Communications (Cambridge, England), 2007-2007 (1996)