Merck
78476
Supelco
溴酸标准液,用于离子色谱分析
TraceCERT®, 1000 mg/L bromate in water (nominal concentration)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
TraceCERT®
品質等級
產品線
TraceCERT®
濃度
1000 mg/L bromate in water (nominal concentration)
技術
ion chromatography: suitable
應用
environmental
food and beverages
格式
single component solution
相关类别
一般說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO/IEC 17025ISO 17034生产和认证。该 CRM 可追溯到 SI 单位千克,并根据 NMI 中的主要材料(例如 NIST)进行测量。
认证内容包括标识在证书上的不确定性和有效期。
请访问http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书。
應用
  • Mass spectrometry opioid: High-resolution mass spectrometry is utilized to perform targeted opioid screening, using Oxymorphone-3-β-ᴅ-glucuronide as an internal standard to study pain management strategies effectively, offering significant advancements in the detection and quantification of opioids in clinical samples (Danso et al., 2019).
聯結
浏览 IC 门户 了解更多
分析報告
1000 mg/L溶于水中的溴酸盐,使用高纯度的KBrO3和水进行制备
法律資訊
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
产品编号
说明
价格
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Carc. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)