Merck
90071
Supelco
硫酸根标准液,用于离子色谱分析
TraceCERT®, 1000 mg/L sulfate in water (nominal concentration)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
TraceCERT®
品質等級
產品線
TraceCERT®
濃度
1000 mg/L sulfate in water (nominal concentration)
技術
ion chromatography: suitable
應用
environmental
food and beverages
格式
single component solution
相关类别
一般說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO/IEC 17025ISO 17034生产和认证。该CRM可追溯到SI单位千克,并根据NMI中的主要材料(例如NIST)进行测量。
认证内容包括标识在证书上的不确定性和有效期。
请访问http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书。
應用
它旨在用于校准基于离子色谱的分析技术。
特點和優勢
  • 经ISO/IEC 17025和ISO 17034认证生产
  • 可通过国际认可的机构,如NIST或BAM,追溯到SI单位的摩尔
  • 附有一份全面的分析证书(CoA)(长达四页),数据包含稳定性、密度、均匀性、浓度准确度、不确定性和可追溯性
  • 使用高质量qNMR表征的起始材料和合格的精密天平进行重量分析,以确保最小的不确定性
  • 通过实时稳定性研究进行严格测试,以确保准确性和保质期
  • 提供HDPE瓶包装,并密封在铝袋中。
聯結
访问 IC 门户网 了解更多
分析報告
水中 SO4-2 含量为 1000mg/L,使用高纯度 Na2SO4 和 水制备。
法律資訊
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
商品
Learn more about Bioethanol as a renewable, alternative fuel traditionally produced by the yeast fermentation of sugar.