Key Documents
DX1726
Supelco
N,N-二甲基甲酰胺
OmniSolv®
别名:
DMF, NSC 5356
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HCON(CH3)2
CAS号:
分子量:
73.09
Beilstein:
605365
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352111
酶委員會索引編號:
200-679-5
蒸汽密度
2.5 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
2.7 mmHg ( 20 °C)
產品線
OmniSolv®
化驗
≥99.9% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
833 °F
儲存期限
24 mo.
expl. lim.
15.2 %
技術
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
雜質
<0.05% Water
蒸發殘留物
<5 ppm
顏色
APHA: 10
折射率
n20/D 1.430 (lit.)
pH值
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
轉變溫度
flash point 57.5 °C
密度
0.944 g/mL (lit.)
UV cutoff
≤268 nm
紫外吸收
λ: 268 nm Amax: ≤1.00
λ: 270 nm Amax: ≤0.75
λ: 275 nm Amax: ≤0.30
λ: 295 nm Amax: ≤0.07
λ: 310 nm Amax: ≤0.03
λ: 340 nm Amax: ≤0.01
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChI 密鑰
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
多种疏水性有机化合物的溶剂。
DX1726P-1 is packaged in poly coated glass bottles
OmniSolv®
準備報告
Product filtered through a 0.2 μm filter
分析報告
Assay (GC): 99.9% min
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 5ppm max
Expiration date: 24 months
Filtered through 0.2 m filter: To pass test
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Titrable acid: eq/g
Titrable base: eq/g
UV Abs. at 268 nm: 1.00AU max
UV Abs. at 270 nm: 0.75AU max
UV Abs. at 275 nm: 0.30AU max
UV Abs. at 295 nm: 0.07AU max
UV Abs. at 310 nm: 0.03AU max
UV Abs. at 340 nm: 0.01AU max
UV Cut-off: 268nm max
Water (H2O): 0.05% max
法律資訊
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
135.5 °F - closed cup
閃點(°C)
57.5 °C - closed cup