Merck
55107
Supelco
棕榈酰左旋肉碱-D3
analytical standard
别名:
(2R)-3-羧基-N,N-二甲基-N-(甲基-d3)-2-[(1-氧十六烷基)氧基] -1-丙烷 内盐, L-肉碱-(甲基-d3) 十六烷酸酯, 十六烷酰基-L-肉碱-(N-甲基-d3)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23D3H42NO4
分子量:
402.63
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥97.0% (TLC)
光學活性
[α]/D -15.0±2.0°, c = 0.1 in methanol
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
標籤範圍
≥99.0%
應用
clinical testing
格式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[O-]C(C[C@@H](OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)C[N+](C)(C([2H])([2H])[2H])C)=O
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)