Merck
21186
Supelco
钙离子载体 III
Selectophore, function tested
别名:
钙离子载体A23187, 卡利霉素, 抗生素A 23187
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C29H37N3O6
CAS号:
分子量:
523.62
Beilstein:
1096801
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
26111700
PubChem物質ID:
NACRES:
NB.61
等級
for ion-selective electrodes
品質等級
產品線
Selectophore
形狀
solid
品質
function tested
抗生素活性譜
Gram-positive bacteria
fungi
作用方式
cell membrane | interferes
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[H][C@@]1(O[C@@]2(CC[C@@H](C)[C@@H](Cc3nc4c(C(O)=O)c(NC)ccc4o3)O2)[C@H](C)C[C@H]1C)[C@H](C)C(=O)c5ccc[nH]5
InChI
1S/C29H37N3O6/c1-15-10-11-29(17(3)13-16(2)27(38-29)18(4)26(33)20-7-6-12-31-20)37-22(15)14-23-32-25-21(36-23)9-8-19(30-5)24(25)28(34)35/h6-9,12,15-18,22,27,30-31H,10-11,13-14H2,1-5H3,(H,34,35)/t15-,16-,17-,18-,22-,27+,29+/m1/s1
InChI 密鑰
HIYAVKIYRIFSCZ-CYEMHPAKSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
若要了解更多信息,请访问传感器应用程序门户
钙离子载体 III (Calimycin;CA) 是一种二价阳离子离子载体。它具有沿浓度梯度跨膜转运 ca2+ 的能力。
應用
用钙离子拮抗剂 (CA) 对豚鼠离体灌流心房的正性、变力和变时能力进行了研究。它也可用于刺激和测量红细胞 Ca 2 + 依赖性 K + 通道 K + 外流。
钙离子载体 III 可用于基于离子载体的钙离子选择性电导微传感器,用于检测水溶液中的钙离子。研究表明,在 NIH3T3 和大鼠 1-成纤维细胞培养物中,钙离子载体 III 和毒胡萝卜素在治疗初期可增加肝脏生物钟基因 Per1 的表达。
离子载体对Ca2+具有高度选择性。 增强对NMDA的反应,而不是使君子氨酸。 在细胞培养中,通过钙调素依赖的构成型一氧化氮合酶刺激一氧化氮的产生。
包裝
无底玻璃瓶。内容物在插入的熔锥内。
其他說明
用于 Ca2+ 和 Mg2+ 光化学传感器的制作
法律資訊
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
H M Himmel et al.
Basic research in cardiology, 83(2), 167-175 (1988-03-01)
The inotropic and chronotropic effects of the calcium ionophore A23187 (calimycin = CA) in isolated, superfused, electrically driven, auxotonically contracting left and spontaneously beating right guinea-pig atria were examined at different Ca2+ concentrations. 10(-6) to 10(-5) mol/l CA shows significantly
Intracellular calcium mobilization induces period genes via MAP kinase pathways in NIH3T3 cells
Oh-hashi K, et al.
Febs Letters, 516(1-3), 101-105 (2002)
K. Suzuki et al.
Analytical Chemistry, 61, 382-382 (1989)
P Lijnen et al.
British journal of industrial medicine, 48(6), 392-398 (1991-06-01)
The effects of cadmium (Cd2+) on Na+,K(+)-ATPase in disrupted human erythrocyte membranes and on various transmembrane Na+ and K+ transport systems in intact erythrocyte suspensions were studied. Cadmium2+ inhibited the erythrocyte Na+,K(+)-ATPase enzyme with a 50% inhibition at a Cd2+
Multiple signaling pathways elicit circadian gene expression in cultured Rat-1 fibroblasts
Balsalobre A, et al.
Current Biology, 10(20), 1291-1294 (2000)