主要文件
70356
Supelco
钙离子载体 IV-细胞膜混合物
Selectophore
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
26111700
NACRES:
NB.61
产品线
Selectophore
质量水平
表单
liquid
组成
Calcium ionophore IV, 0.072 wt. % (21198)
2-Nitrophenyl octyl ether, 4.748 wt. % (73732)
Poly(vinyl chloride), 2.379 wt. % (81392)
Potassium tetrakis(4-chlorophenyl)borate, 0.022 wt. % (60591)
Tetrahydrofuran, 92.780 wt. % (87369)
一般描述
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
法律信息
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
-0.4 °F - closed cup
闪点(°C)
-18.0 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)