主要文件
100105
Sigma-Aldrich
A23187 free acid
from Streptomyces chartreusensis, ≥98% (TLC), solid, mitochondrial ATPase inhibitor, Calbiochem®
别名:
A23187,游离酸,来源于Streptomyces conglobatus
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C29H37N3O6
CAS号:
分子量:
523.62
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
NACRES:
NA.77
产品名称
A23187,游离酸,来源于Streptomyces conglobatus, A mobile ion-carrier that forms stable complexes with divalent cations.
质量水平
描述
Merck USA index - 14, 1639
方案
≥98% (TLC)
表单
solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
protect from light
颜色
white
溶解性
DMSO: soluble
methanol: soluble
运输
ambient
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[nH]1c(ccc1)C(=O)C([C@H]2OC3(O[C@H]([C@H](CC3)C)Cc4nc5c([o]4)ccc(c5C(=O)O)NC)[C@@H](C[C@H]2C)C)C
InChI
1S/C29H37N3O6/c1-15-10-11-29(17(3)13-16(2)27(38-29)18(4)26(33)20-7-6-12-31-20)37-22(15)14-23-32-25-21(36-23)9-8-19(30-5)24(25)28(34)35/h6-9,12,15-18,22,27,30-31H,10-11,13-14H2,1-5H3,(H,34,35)/t15-,16+,17+,18?,22-,27-,29?/m0/s1
InChI key
HIYAVKIYRIFSCZ-CVXKHCKVSA-N
一般描述
一种可移动的离子载体,与二价阳离子形成稳定的络合物。可用于增加细胞内Ca2+水平。还充当氧化磷酸化的解偶联剂和线粒体ATP酶活性的抑制剂。一种对革兰氏阳性菌有弱活性的抗生素。还在小鼠淋巴瘤系(S49)中诱导凋亡;但是,已显示A23187可以阻断其他系统中的凋亡,例如当白介素3(IL-3)从IL-3依赖性细胞中除去时。
生化/生理作用
主靶
线粒体ATP酶
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞渗透性:否
警告
毒性:标准处理(A)
制备说明
对于水性系统,建议在DMSO中制备100 mM储备液。然后可以在快速混合的情况下将微升量的该溶液添加到H₂O中(例如,将10 µl溶液加至5 ml H₂O中)。在水性系统中,离子载体会随时间聚集。
其他说明
Caron-Leslie, L.A., et al. 1994.FASEB J.8, 639.
Saunders, M.J., and Hepler, P.K.1982.Science217, 943.
Pressman, B.C.1976.Annu.Rev. Biochem.45,501.
Pfeiffer, D.R., et al. 1974.Biochemistry 13, 4007.
Reed, P.W., and Lardy, H.A.1972.J. Biol. Chem. 247, 6970.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3