Merck
脂质标准品
图片看起来是将粘稠的金色液体(很像油)倒进汤勺。糊化的绿色背景代表自然环境,说明可能是与烹饪、食品成分、健康补充剂、天然产品相关的主题。
我们的脂质和脂肪酸标准品涵盖了多种化合物组,包括从环丙烷和游离脂肪酸、食用油、甾醇、脂肪酸甲酯(FAME)、甘油酯和甘油到脂肪酸降解产物、类胰蛋白酶和酰胺。我们为食品基质测试、微生物测试、功能食品或保健食品配方分析、临床和诊断测试、诊断或预后生物标记物的发现提供分析标准品。 
了解更多:
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
游离脂肪酸
我们的游离脂肪酸产品组合包括饱和和非饱和脂肪酸的有证参考物质(CRM)和分析标准品。此外,还包括独立包装的纯净标准品试剂盒。
脂肪酸甲酯(FAME)
脂肪酸甲酯是脂肪和甲醇的酯交换反应产物或游离脂肪酸的甲基化产物。脂肪酸通常在甲基化为脂肪酸甲酯(FAME)衍生物后用气相色谱分析。FAME也是生物柴油的主要成分。我们提供品种齐全的FAME有证参考物质(CRM)和分析标准品,包括具有37个成分的FAME有证参考物质(CRM)混合物。这种多成分标准品混合物包括C4至C24脂肪酸甲酯,涵盖了主要的单不饱和和多不饱和脂肪酸。
甾醇
甾醇或类固醇是大量存在于植物、动物和真菌中的脂质。甾醇(如胆固醇)在生物体细胞膜中或作为维生素和激素前体起到关键的作用。我们的产品组合包括纯净的分析标准品,以及有证参考物质溶液,包括同位素标记的有证参考物质(CRM)。 
食用油和精油
我们提供一系列分析标准品级食用油产品,如葵花籽或橄榄油,这些产品的液体成分带有气相色谱指纹。 