化驗
≥97.0% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
food and beverages
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COc1cc(CC=C)cc2OCOc12
InChI
1S/C11H12O3/c1-3-4-8-5-9(12-2)11-10(6-8)13-7-14-11/h3,5-6H,1,4,7H2,2H3
InChI 密鑰
BNWJOHGLIBDBOB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
肉豆蔻醚是一种主要的挥发油和调味植物成分,已在欧芹、肉豆蔻精油、 黑胡椒、胡萝卜等中鉴定出来。据报道它会产生显著的精神药理反应。
應用
肉豆蔻醚可用作以下物质中分析物的分析参考标准品:
- 通过高效薄层色谱法 (HPTLC) 分析微波中生长的欧芹、小茴香和芹菜的叶提取物。
- 通过气相色谱-质谱联用(GC-MS)法分析大鼠尿样。
- 通过气相色谱(GC)火焰离子化检测(FID)分析人血清样品。
包裝
无底玻璃瓶。内含物装在插入的融合锥内。
推薦產品
请在我们的在线平台NMR用请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
其他客户在看
In vitro and in vivo metabolism of myristicin in the rat
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 705(2), 367-372 (1998)
Simple and rapid determination of myristicin in human serum
Forensic Toxicology, 31(1), 119-123 (2013)
High-Performance Thin-Layer Chromatographic Quantification of Myristicin and Linalool from Leaf Extracts of Microwave-Irradiated Parsley, Dill, and Celery
JPC-Journal of Planar Chromatography-Modern TLC, 27(2), 97-101 (2014)
Natural product communications, 6(6), 883-886 (2011-08-06)
The essential oils obtained by hydrodistillation from leaves and fruits of Daucus sahariensis Murb. were analyzed by GC/MS. The main constituents of the essential oil from the leaves were myristicin (34.3%), alpha-pinene (5.4%), cis-chrysanthenyl acetate (5.3%) and epi-alpha-bisabolol (4.8%), and
Nutmeg (Myristica fragrans Houtt.).
Disease-a-month : DM, 55(6), 373-379 (2009-05-19)