Merck
05706
Sigma-Aldrich
DL-别异亮氨酸
≥99.0%
别名:
(2RS,3SR)-2-氨基-3-甲基戊酸, DL-别异白氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2CH(CH3)CH(NH2)COOH
CAS号:
分子量:
131.17
Beilstein:
1721795
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥99.0%
形狀
powder
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
雜質
≤0.6% DL-isoleucine (GC)
顏色
white
mp
~285 °C (dec.)
應用
detection
peptide synthesis
SMILES 字串
CC[C@H](C)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5+/m0/s1
InChI 密鑰
AGPKZVBTJJNPAG-CRCLSJGQSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)