Key Documents
4160
Millipore
L-Isoleucine
An essential branched chain amino acid.
别名:
L-Isoleucine, Ile
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H13NO2
CAS号:
分子量:
131.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
NACRES:
NA.25
品質等級
化驗
≥99% (TLC)
形狀
crystalline solid
crystals
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
white
溶解度
water: ~4% (at RT)
運輸包裝
ambient
儲存溫度
15-25°C
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1
InChI 密鑰
AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
一般說明
An essential branched chain amino acid.
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1