Merck
I2752
Sigma-Aldrich
L -异亮氨酸
≥98% (HPLC)
别名:
(2S,3R)-2-氨基-3-甲基戊酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5CH(CH3)CH(NH2)CO2H
CAS号:
分子量:
131.17
Beilstein:
1721792
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.26
产品名称
L -异亮氨酸, reagent grade, ≥98% (HPLC)
等级
reagent grade
质量水平
方案
≥98% (HPLC)
表单
powder
颜色
white
mp
288 °C (dec.) (lit.)
溶解性
1 M NH4OH: 50 mg/mL
应用
detection
SMILES字符串
CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1
InChI key
AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
L-异亮氨酸用于毛细管喂食(CAFE)分析,在一项研究中猜测试 Drosophila melanogaster氨基酸消耗。它还是氨基酸混合物组分之一,作为合成全(SC)培养基的补充剂之一。
生化/生理作用
L-异亮氨酸是L-亮氨酸的异构体,是一种基本氨基酸。它是从苏氨酸合成的,是一种带支链的疏水氨基酸。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Inhibitory effect of aroma on the bitterness of branched-chain amino acid solutions.
Mukai J
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 55(11) (2007)
Conversion of ammonia or urea into essential amino acids,L-leucine,L-valine, andL-isoleucine using artificial cells containing an immobilized multienzyme system and dextran-NAD+
Applied Biochemistry and Biotechnology, 26 (1990)
Mated Drosophila melanogaster females consume more amino acids during the dark phase
Shun U
PLoS ONE (2017)
Amino Acid Biosynthesis Is Regulated by Feedback Inhibition
Biochemistry (5th Edition) null
Large-scale Phenotypic Profiling of Gene Deletion Mutants in Candida glabrata
Fabian Istel
Bio-protocol (2015)