表单
lyophilized
比活
~2 units/mg protein
包装
pkg of 100 mg (03115879001)
pkg of 25 mg (03115836001)
pkg of 2 × 250 mg (03115801001)
pkg of 4 × 250 mg (03115852001)
制造商/商品名称
Roche
pH值范围
4.0-12.5
储存温度
2-8°C
一般描述
蛋白酶K是枯草杆菌蛋白酶相关的丝氨酸蛋白酶。[1]重组酶与最初从白色念球菌(Tritirachium album)中分离出来的天然蛋白酶相同。重组酶的规格与天然蛋白酶的规格相同。氨基酸序列(分子量)和分子结构相同。但是,重组酶比天然酶的纯度更高,因为它不含DNA,无明显的切割特异性。该酶对天然蛋白质非常有效,因此,可快速灭活内源核酸酶,如RNA酶和DNA酶。该酶还具有溶液形式。
约30 U/mg冻干品(血红蛋白测定)
注:SDS可使蛋白酶K的活性增加七倍。
- 抑制剂:该酶可被Pefabloc® SC灭活。但是,它不会被金属离子、螯合剂(如EDTA)、巯基试剂或胰蛋白酶和胰凝乳蛋白酶抑制剂灭活。
- 激活剂:变性剂(SDS和尿素)可刺激蛋白酶K的活性。
- 最适pH:蛋白酶K在较广的pH范围内(4-12.5)均有活性。当在pH 6.5-9.5条件下孵育时,该酶可在几个小时内保持全部活性。
- 体积活度:
约30 U/mg冻干品(血红蛋白测定)
注:SDS可使蛋白酶K的活性增加七倍。
Approximately 2.0 U/mg lyophilizate (2.5 U/mg protein) when assayed with the Chromozym assay (equivalent to 24 U/mg lyophilizate [30 U/mg protein] with the hemoglobin assay).
特异性
蛋白酶K是已知最活跃的内肽酶之一,并且未表现出明显的切割特异性。蛋白酶K切割蛋白质的方式如下所述:X-↓-Y,其中X =脂族、芳族或疏水氨基酸,Y = 任何氨基酸。当过量使用和长时间孵育时,该酶可将蛋白质材料分解成游离氨基酸。
应用
特点和优势
蛋白酶K是一种丝氨酸蛋白酶,无明显的切割特异性。它能够切割氨基酸X和Y(X-↓-Y)之间的蛋白质,其中X =脂族、芳族或疏水氨基酸,Y = 任何氨基酸。该酶对天然蛋白质非常有效,因此,可快速灭活内源核酸酶,如RNA酶和DNA酶。
注:当过量使用和长时间孵育时,该酶可将蛋白质分解成游离氨基酸。
内容物
冻干PCR级蛋白酶K还具有溶液形式。
- 选择一种有效的模板制备工具。可灭活大多数物种的DNA酶和RNA酶。
- 注重一致的质量和性能。严格的质量测试确保了最佳的稳定性和高水平的批次间性能一致性。
- 适用于各种条件下的样品制备。这款强大的酶可在很广的pH范围内保持稳定,是各种应用的理想选择。
- 受益于无污染的酶。该酶经过测试,不含RNA酶和DNA酶,并且几乎不含DNA。它特别适用于PCR模板的分离。
注:当过量使用和长时间孵育时,该酶可将蛋白质分解成游离氨基酸。
内容物
冻干PCR级蛋白酶K还具有溶液形式。
质量
根据当前的质量控制程序,该制剂不含RNA酶、DNA酶和DNA。
- 不含核酸酶:每一批次均在各种底物上经过测试,确保不含核酸内切酶、核酸外切酶、核糖核酸酶和开口活性。
- DNA含量:=10 pg/mg酶(由Threshold测定)
- 生物负载:< 125 cfu/g(由《欧洲药典》中最严格的测试确定,该测试能确定活的需氧菌、酵母和真菌的总数)
制备说明
激活剂:加入变性剂(SDS和尿素),可刺激蛋白酶K的活性。例如,与无SDS条件下的蛋白酶K活性相比,SDS可使蛋白酶K的活性提高7倍。
工作溶液:为获得最佳结果,使用双蒸水或Tris缓冲液溶解蛋白酶K(重组,PCR级)。蛋白酶K的最佳缓冲液取决于具体应用。应始终遵循参数部分中的pH和温度指南。一般来说,蛋白酶K在含有尿素、十二烷基硫酸钠(SDS)和胍盐等变性试剂的缓冲液中可保持稳定且活性非常高。
存储条件(工作溶液):-15至-25 °C
工作溶液:为获得最佳结果,使用双蒸水或Tris缓冲液溶解蛋白酶K(重组,PCR级)。蛋白酶K的最佳缓冲液取决于具体应用。应始终遵循参数部分中的pH和温度指南。一般来说,蛋白酶K在含有尿素、十二烷基硫酸钠(SDS)和胍盐等变性试剂的缓冲液中可保持稳定且活性非常高。
存储条件(工作溶液):-15至-25 °C
重悬
使用双蒸水复溶,至少可达到20 mg/ml
其他说明
仅用于生命科学研究。不用于诊断操作。
冻干PCR级蛋白酶K也具有溶液形式。
冻干PCR级蛋白酶K也具有溶液形式。
法律信息
Pefabloc is a registered trademark of Pentapharm
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
does not flash
闪点(°C)
does not flash
其他客户在看
J Bajorath et al.
Biochimica et biophysica acta, 954(2), 176-182 (1988-05-18)
The activity of proteinase K (EC 3.4.21.14), a subtilisin-related serine proteinase, was assayed with azoalbumin that showed non-expected behavior in substrate saturation curve because of interaction between albumin molecules. Succinyl-(Ala)n-p-nitroanilide with n = 2 and 3, yielded specific activities of
Emmanuel Tadjuidje et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1865, 105-117 (2018-08-29)
We have taken advantage of the well-established oocyte host transfer technique to optimize a method for CRISPR editing of Xenopus that provides an efficient non-mosaic targeted insertion of small DNA fragment through homology-directed repair mechanism.
Poppy Datta et al.
Human molecular genetics, 29(14), 2337-2352 (2020-06-23)
Retinal degeneration is a common clinical feature of ciliopathies, a group of genetic diseases linked to ciliary dysfunction, and gene therapy is an attractive treatment option to prevent vision loss. Although the efficacy of retinal gene therapy is well established
Jordan Thomas et al.
Journal of virological methods, 263, 24-31 (2018-10-17)
HIV-1 infection cannot be cured due to the presence of the latent reservoir (LR). Novel cure or treatment strategies, such as "shock and kill" or therapeutic vaccination, aim to reduce or eradicate the LR. Cure strategies utilise robust DNA quantification
Erik Van Dis et al.
PLoS pathogens, 18(7), e1010721-e1010721 (2022-07-26)
The prevailing model of protective immunity to tuberculosis is that CD4 T cells produce the cytokine IFN-γ to activate bactericidal mechanisms in infected macrophages. Although IFN-γ-independent CD4 T cell based control of M. tuberculosis infection has been demonstrated in vivo