Merck
RPROTKSOL-RO
Roche
蛋白酶K,重组,PCR级
Solution from Pichia pastoris
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.21
重組細胞
expressed in Pichia pastoris
品質等級
形狀
buffered aqueous solution (18 ± mg/mL; pH 7.5)
比活性
~2.5 units/mg protein
包裝
pkg of 1.25 mL (03115887001)
pkg of 25 mL (03115844001)
pkg of 5 mL (03115828001)
製造商/商標名
Roche
最適pH
6.5 and 9.5
pH值範圍
4.0-12.5
儲存溫度
2-8°C
一般說明
Approximately 2.5 U/mg (Chromozym assay); ≥30 U/mg hemoglobin assay. Refer to the Certificate of Analysis for specific values for the present lot.
應用
  • 这款PCR级蛋白酶K对天然蛋白质非常有效,因此,可快速灭活内源核酸酶,如RNA酶和DNA酶。这种特性使蛋白酶K特别适用于从组织或细胞中分离天然RNA和DNA。
  • 该酶通过激活细菌自溶因子而促进细胞裂解。
  • 该酶通过修饰细胞表面的蛋白质和糖蛋白来分析膜结构。
  • 该酶特别适用于分离核酸以用于扩增反应。
  • 蛋白酶K可在菌落转移准备过程中用于去除细胞碎片,以及用于处理组织切片以确保在原位杂交过程中实现有效的探针浸润。
特點和優勢
蛋白酶K能够切割氨基酸X和Y(X--Y)之间的蛋白质,其中X =脂族、芳族或疏水氨基酸,Y = 任何氨基酸。该酶对天然蛋白质非常有效,因此,可快速灭活内源核酸酶,如RNA酶和DNA酶。
  • 选择一种有效的模板制备工具。可灭活大多数物种的DNA酶和RNA酶。
  • 注重一致的质量和性能。严格的质量测试确保了最佳的稳定性和高水平的批次间性能一致性。
  • 适用于各种条件下的样品制备。这款强大的酶可在很广的pH范围内保持稳定,是各种应用的理想选择。
  • 受益于无污染的酶。该酶经过测试,不含RNA酶和DNA酶,并且几乎不含DNA。它特别适用于PCR模板的分离。
品質
根据当前的质量控制程序,该制剂不含RNA酶、DNA酶和DNA。
不含核酸酶:每一批次均在各种底物上经过测试,确保不含核酸内切酶、核酸外切酶、核糖核酸酶和开口活性。
DNA含量:≤10pg/mg酶(由Threshold测定)
生物负载:≤5cfu/g(由《欧洲药典》中最严格的测试确定,该测试能确定活的需氧菌、酵母和真菌的总数)
單位定義
体积活度:约50 U/ml溶液(chromozyme测定);约600 U/ml溶液(血红蛋白测定)。一个酶活性单位是指在+25 °C条件下在1分钟内切割18 mmol Chromozym TRY所需的酶量(相当于在血红蛋白测定中使用600 U/ml)。有关当前批次的具体值,参见分析证书。
準備報告
激活剂:加入变性剂(SDS和尿素),可刺激蛋白酶K的活性。例如,使用终浓度为2%的SDS可以显著提高蛋白酶K的活性。使用变性剂进行优化,可使蛋白酶活性提高七倍。
工作溶液:建议缓冲液:
蛋白酶K的最佳缓冲液取决于具体应用。应始终遵循参数部分中的pH和温度指南。一般来说,蛋白酶K在含有尿素、十二烷基硫酸钠(SDS)和胍盐等变性试剂的缓冲液中可保持稳定且活性非常高。
抑制剂:该酶可被Pefabloc® SC灭活。但是,它不会被金属离子、螯合剂(如EDTA)、巯基试剂或胰蛋白酶和胰凝乳蛋白酶抑制剂灭活。
其他說明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
用于快速灭活RNA酶和DNA酶。
当过量使用且长时间孵育时,该酶可将蛋白质分解成游离氨基酸。
法律資訊
Pefabloc is a registered trademark of Pentapharm
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available
访问文档库
Sungjae Hwang et al.
Cancer, 119(24), 4249-4258 (2013-10-12)
Epigenetic reprogramming of the methylome has been implicated in all stages of cancer evolution. It is now well accepted that cancer cells exploit epigenetic reprogramming, a mechanism that regulates stem/progenitor cell renewal and differentiation, to promote cancer initiation and progression.
Shari Carmon et al.
Development (Cambridge, England), 148(24) (2021-12-18)
Morphogen gradients are known to subdivide a naive cell field into distinct zones of gene expression. Here, we examine whether morphogens can also induce a graded response within such domains. To this end, we explore the role of the Dorsal
Gerard Honig et al.
Journal of biomedical science, 17, 82-82 (2010-10-19)
Multicellular organisms are characterized by a remarkable diversity of morphologically distinct and functionally specialized cell types. Transgenic techniques for the manipulation of gene expression in specific cellular populations are highly useful for elucidating the development and function of these cellular
Jian Zhang et al.
BMC developmental biology, 8, 115-115 (2008-12-18)
RNA-binding motif protein 19 (RBM19, NCBI Accession # NP_083038) is a conserved nucleolar protein containing 6 conserved RNA recognition motifs. Its biochemical function is to process rRNA for ribosome biogenesis, and it has been shown to play a role in
Anna Cäcilia Ingham et al.
Applied and environmental microbiology, 87(18), e0122521-e0122521 (2021-07-01)
Drivers of pig trucks constitute a potential route of human transmission of livestock-associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus clonal complex 398 (LA-MRSA CC398). In this study, we determined MRSA prevalence in pig truck drivers (n = 47) and monitored the nasal microbiota of 9
商品
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.