克隆
13.1, monoclonal
7.1, monoclonal
方案
>90% (HPLC)
表单
lyophilized
包装
pkg of 200 μg
制造商/商品名称
Roche
同位素/亚型
IgG1κ
储存温度
2-8°C
一般描述
基于检测GFP和GFP融合蛋白的性能,选择的两种高亲和力单克隆抗体的混合物。
绿色荧光蛋白(GFP)是一种27kDa的自发荧光蛋白,最初从维多利亚多管发光水母中分离得到。GFP的基因的分子克隆 及其在异源体系中的后续表达已使GFP成为一种重要报告分子,可在多种细胞类型和生物体中进行基因表达事件体内成像。由于GFP不需要额外底物或辅因子,无论在原核细胞还是真核细胞中表达后,GFP的绿色荧光都可通过蓝色或紫外灯轻松检测到。此外,已有报道发现了几种具有独特光谱特性的GFP突变体(如,增强荧光信号和激发和发射光谱的移位)。
特异性
亚型:两种克隆均为小鼠免疫球蛋白1κ
应用
单克隆抗体可用于通过以下方法,检测野生型和突变形式的GFP或GFP融合:
- 免疫沉淀
- 蛋白质印迹
- 免疫染色
特点和优势
内容物
两种单克隆抗体混合物,白色冻干粉状态,含200μg 的总抗-GFP IgG。
抗-GFP为两种克隆的混合物(7.1和7.3)。
两种单克隆抗体混合物,白色冻干粉状态,含200μg 的总抗-GFP IgG。
抗-GFP为两种克隆的混合物(7.1和7.3)。
质量
抗-GFP相对于参考标准品进行了功能和纯度检测,以验证每份新试剂制剂质量。
纯度:抗-GFP小鼠单克隆抗体(克隆7.1和13.1)经SDS-PAGE和离子交换树HPLC测定纯度达到>95%纯度。
纯度:抗-GFP小鼠单克隆抗体(克隆7.1和13.1)经SDS-PAGE和离子交换树HPLC测定纯度达到>95%纯度。
制备说明
工作浓度:抗体的工作浓度取决于应用和底物。
以下为指导浓度:
保存条件(工作溶液):-15至-25 °C
以下为指导浓度:
- 免疫印迹:1:1000稀释
- 免疫沉淀:2至10 μg
保存条件(工作溶液):-15至-25 °C
重悬
加入500 μl双蒸水至终浓度为0.4 mg/ml。
在冰上再水化30分钟。
在冰上再水化30分钟。
其他说明
法律信息
该产品由哥伦比亚大学授权销售。本产品的使用权仅限于研究用途。未许可其他用途。如需咨询了解更广泛的权利或将本产品用于商业目的许可,应直接联系Columbia Innovation Enterprise, Columbia University, Engineering Terrace - Suite 363, new York, New York 10027。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
does not flash
闪点(°C)
does not flash
其他客户在看
Ward W.W, et al.
Photochemistry and Photobiology, 31, 611-615 (1980)
Chalfie M, et al.
Science, 263, 802-805 (1994)
Prasher D C, et al.
Gene, 111, 229-233 (1992)
Chi C Wong et al.
Blood, 118(16), 4305-4312 (2011-08-02)
Shwachman-Diamond syndrome (SDS), a recessive leukemia predisposition disorder characterized by bone marrow failure, exocrine pancreatic insufficiency, skeletal abnormalities and poor growth, is caused by mutations in the highly conserved SBDS gene. Here, we test the hypothesis that defective ribosome biogenesis
Luke D Hutchinson et al.
Cell death & disease, 11(1), 49-49 (2020-01-24)
The signalling pathways initiated by members of the transforming growth factor-β (TGFβ) family of cytokines control many metazoan cellular processes, including proliferation and differentiation, epithelial-mesenchymal transition (EMT) and apoptosis. TGFβ signalling is therefore strictly regulated to ensure appropriate context-dependent physiological