生物源
Streptomyces griseus
品質等級
無菌
non-sterile
形狀
lyophilized powder
包裝
pkg of 1 g (10165921001)
pkg of 5 g (11459643001)
製造商/商標名
Roche
濃度
0.5-2 mg/mL
參數
35-40 °C optimum reaction temp.
技術
DNA extraction: suitable
顏色
white
最適pH
7.0-8.0
pH值範圍
6.0-9.0
溶解度
water: soluble 10-20 g/L
適合性
suitable for molecular biology
NCBI登錄號
應用
life science and biopharma
異物活動
Deoxyribonuclease <0.002 U/mg ( based on lyoph.)
Ribonuclease <0.002 U/mg ( based on lyoph.)
儲存溫度
2-8°C
基因資訊
Streptomyces griseus ... SGR_RS27460(6214424)
一般說明
at 40°C with casein as the substrate, pH 7.5, equivalent to approximately 1270 PU/mg or approximately 25 PUK/mg.
特異性
链霉蛋白酶具有广泛的特异性,几乎可以将所有的蛋白质分解成它们各自的氨基酸;释放出羧酸和醇。
應用
使用链霉蛋白酶在研究应用中完全水解蛋白质。链霉蛋白酶被应用于DNA和RNA分离过程中蛋白质的降解,如噬菌体DNA的提取或质粒DNA的分离。使用前不必让链霉蛋白酶自行消化。它也被用于组织化学和细胞培养中,与胶原酶和胰蛋白酶一起进行组织分离, 并被用于从纯化的糖蛋白中产生糖肽。它已可用于斑马鱼胚胎的脱色。
生化/生理作用
链酶蛋白酶具有广泛的特异性。因此,当需要广泛或完全降解蛋白质时,通常使用该产品。其应用包括细胞器中的蛋白质分析、DNA 和 RNA 分离过程中蛋白质的去除,以及用于生产用于氨基酸分析的蛋白质水解产物。此外,链霉蛋白酶分散成纤维细胞系的能力优于胰蛋白酶,在单层分离和单细胞悬液的产生方面均表现出色。
單位定義
在+40℃和pH7.5条件下,非特异性蛋白酶活性的单位增加了酪蛋白中福林-阳性氨基酸和肽的释放速度。一单位(U)可释放1μmol/min酪氨酸,单位“PU”为1 μg/min (1 U=181 PU);单位“PUK”为0.1/min(测量的是与folin ′s试剂反应条件下形成的钼蓝吸光度变化,1PUK=50PU)。
準備報告
稳定剂:钙离子保护效应:
该制剂中含20%的醋酸钙,用于其稳定性。按照现行的质量控制程序,它不含淀粉。含有0.01-0.1M钙的稀释溶液,在4到8℃的中性pH下,其活性在24小时内是稳定的。链霉素蛋白酶也可以通过低水平的钙来防止热失活。
工作溶液浓度:0.5 到 2 mg/ml
工作溶液:建议溶剂为蒸馏水。
在蒸馏水(10-20 mg/ml)中加入联袂蛋白酶粉,制得储液。
保存条件(工作溶液):-15至-25 °C
该制剂中含20%的醋酸钙,用于其稳定性。按照现行的质量控制程序,它不含淀粉。含有0.01-0.1M钙的稀释溶液,在4到8℃的中性pH下,其活性在24小时内是稳定的。链霉素蛋白酶也可以通过低水平的钙来防止热失活。
工作溶液浓度:0.5 到 2 mg/ml
工作溶液:建议溶剂为蒸馏水。
在蒸馏水(10-20 mg/ml)中加入联袂蛋白酶粉,制得储液。
保存条件(工作溶液):-15至-25 °C
重構
冻干粉可溶于水(10 到 20 mg/ml)。
儲存和穩定性
干燥储存
其他說明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
其他客户在看
Pronase (EC 3.4. 24.4)
Methods in Molecular Biology, 271-276 (1993)
Molecular medicine reports, 12(4), 4877-4886 (2015-07-03)
The aim of the present study was to investigate the presence and biological function of microRNA-92a (miR-92a) in chondrogenesis and cartilage degeneration. Human adipose‑derived mesenchymal stem cells (hADSCs) in micromass and chondrocyte‑like ATDC5 cells were induced to chondrogenesis, and primary
Pronase
Tissue Culture and Research, 185-188 (1973)
Arthritis research & therapy, 24(1), 27-27 (2022-01-21)
Penfluridol, isolated from an FDA-approved small-molecule drug library as an inhibitor of tumor necrosis factor α (TNFα)-stimulated NF-κB activation, is clinically used to treat chronic schizophrenia and related disorders. This study is aimed to investigate the therapeutic effect of penfluridol
Bone research, 10(1), 12-12 (2022-02-12)
Osteoarthritis is a joint disease characterized by a poorly-defined inflammatory response that does not encompass a massive immune cell infiltration yet contributes to cartilage degradation and loss of joint mobility, suggesting a chondrocyte intrinsic inflammatory response. Using primary chondrocytes from