主要文件
1.07433
Sigma-Aldrich
链霉蛋白酶E
别名:
灰色链霉菌中性蛋白酶
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352204
NACRES:
NA.21
表单
solid
效能
3290 mg/kg LD50, oral (rat)
pH值(酸碱度)
6-7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
储存温度
2-8°C
一般描述
来自灰色链霉菌 4,000,000 PU/g,用于生物化学EC 3.4.24.4
链霉蛋白酶E是从灰色链霉菌获得的蛋白水解酶的混合物。它可以将蛋白质水解成单个氨基酸,因此可以用于组织病理学的诊断。
应用
链霉蛋白酶E(来自灰色链霉菌)4,000,000 PU/g,用于生物化学EC 3.4.24.4。CAS 9036-06-0, pH 6 - 7 (10 g/l, H₂O, 20 °C).
分析说明
外观(颜色):略带棕色
外观(性状):细粉末
活性(酪蛋白;pH 7.4;40℃):≥4000000 U/g
象形图
Exclamation markHealth hazard
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2