生物来源
Clostridium histolyticum
质量水平
无菌性
non-sterile
表单
lyophilized
比活
>0.15 U/mg lyophilizate (Collagenase activity)
包装
pkg of 100 mg (10103578001)
pkg of 2.5 g (11088793001)
pkg of 500 mg (10103586001)
制造商/商品名称
Roche
浓度
1 mg/mL (0.1%, w/v)
颜色
brown
最佳pH
6.0-8.0
溶解性
water: soluble
适用性
suitable for PCR
NCBI登记号
UniProt登记号
应用
cell analysis
life science and biopharma
sample preparation
异质活性
Clostripain 9.489 U/mg
Proteases 6.067 U/mg (Azocoll )
Trypsin 0.144 U/mg (with BAEE)
储存温度
2-8°C
基因信息
Clostridium histolyticum ... COLA_1(1668506084)
相关类别
一般描述
特异性
酶活性:
胶原酶活性:>0.15U/mg(根据Wünsch)(+ 25℃,4-苯基-偶氮苄-氧羰基-Pro-Leu-Gly-Pro-D-Arg作为底物)
污染酶活性:胰蛋白酶、梭菌蛋白酶和中性蛋白水解酶活性
胶原酶A具有平衡的酶活性比例。
应用
- 分解许多类型的组织(如,肺,心脏,肌肉,骨骼,脂肪组织,肝脏,肾脏,软骨,乳腺,胎盘,血管,脑,肿瘤,脐带)
- 制备但细胞悬浮液用于建立原代细胞培养系统。当产量、活力和功能性很重要时,推荐使用胶原酶A。制备来自多种组织的细胞,如肝细胞、脂肪细胞、胰岛细胞、上皮细胞、肌细胞、内皮细胞 等。但是,应根据经验确定各批次的酶是否适用于特定组织的解离。
单位定义
冻干粉,非无菌
通常,胶原酶活性以Mandl单位表示(在+37°C下,在5小时内从胶原中释放1 μmol亮氨酸)。
遗憾的是,两种活性单位之间没有一致的换算因数,因为Mandl单位部分取决于胶原酶制剂中污染蛋白酶的浓度,而这是一个不确定变量。实际上,高纯度胶原酶制剂的Mandl单位比酶活要低于粗制胶原酶制剂。梭菌 制剂的换算因数通常约为1:1800(例如 ,指定批次的 梭菌 胶原酶含有约0.15 Wünsch U/mg和250 Mandl U/mg)。
制备说明
抑制剂:
胶原酶抑制剂:EDTA,EGTA,Cys,His,DTT,2-巯基乙醇
血清不抑制胶原酶。
梭菌蛋白酶抑制剂:TLCK
胰蛋白酶抑制剂:抑肽酶、胰蛋白酶抑制剂(蛋清、大豆)、血清
工作浓度:0.5至2.5 mg/ml
储存条件(工作溶液):-15至-25 °C
罗氏建议仅重新配立即使用所需的冻干粉的量。重新配制的溶液可以在-15至-25 °C下储存长达一周。因为重新配制后活性降低了,所以要避免反复冻融。
重悬
储存及稳定性
其他说明
免责声明
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
does not flash
闪点(°C)
does not flash
其他客户在看
相关内容
胶原酶指南。胶原酶是一种可分解将动物组织结合在一起的天然胶原的酶,由多种微生物和不同的动物细胞产生。
Collagenase Guide.Collagenases, enzymes that break down the native collagen that holds animal tissues together, are made by a variety of microorganisms and by many different animal cells.
Collagenase Guide.Collagenases, enzymes that break down the native collagen that holds animal tissues together, are made by a variety of microorganisms and by many different animal cells.
Collagenase Guide.Collagenases, enzymes that break down the native collagen that holds animal tissues together, are made by a variety of microorganisms and by many different animal cells.