Merck
FTAQ-RO
Roche
FastStart Taq DNA聚合酶,5 U / μl
dNTPs included: no, hotstart, suitable for PCR
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41106300
价格与库存信息目前不能提供
表单
liquid
质量水平
用途
sufficient for ≤1,250 reactions (12032945001)
sufficient for ≤2,500 reactions (12032953001)
sufficient for 1250 reactions
sufficient for ≤250 reactions (12032929001)
sufficient for 250 reactions
sufficient for 2500 reactions
sufficient for ≤50 reactions (12032902001)
sufficient for 50 reactions
sufficient for ≤500 reactions (12032937001)
sufficient for 500 reactions
特点
dNTPs included: no
hotstart
包装
pkg of 1,000 U (12032937001 [4x250 U])
pkg of 2,500 U (12032945001 [10x250 U])
pkg of 5,000 U (12032953001 [20x250 U])
pkg of 100 U (12032902001)
pkg of 500 U (12032929001 [2x250 U])
制造商/商品名称
Roche
参数
72 °C optimum reaction temp.
技术
PCR: suitable
颜色
colorless
输入
purified DNA
pH值(酸碱度)
8-9
溶解性
water: miscible
适用性
suitable for molecular biology
应用
genomic analysis
life science and biopharma
储存温度
−20°C
一般描述
FastStart Taq DNA聚合酶是一种多功能酶,可用于多种应用和多种仪器平台。这种改良的热稳定重组Taq DNA聚合酶在低于+75℃的温度下是无活性的,但在+95℃下通过2至4分钟的热活化步骤即可活化。由于它在低温下无活性,因此FastStart Taq DNA聚合酶不会对可能在此温度下形成的非特异性引物-模板杂交体进行延伸。由于酶在PCR准备期间和初始变性步骤之前都能保持无活性,因此FastStart Taq DNA聚合酶是热启动PCR的理想工具。
应用
FastStart Taq DNA聚合酶是一种热稳定的化学修饰形式的重组Taq DNA聚合酶。在设置PCR过程中,酶在+15至+25°C范围无活性,然后在初始变性期间的+ 95°C条件下活化。由于其独特的酶设计和优化的缓冲系统,该酶可提供卓越的结果。由于酶在PCR设置期间和初始变性步骤之前都能保持无活性,因此FastStart Taq DNA聚合酶是热启动PCR的理想工具。
它可用于:
  • PCR[1][2][3]
  • 多重 PCR
  • 复杂模板,例如,二级结构或高 GC 含量序列
  • 自动 PCR,例如,室温处理
  • 3kb 以下长度的热启动 PCR
  • 3kb 以下长度的热启动 RT-PCR
  • 定量逆转录 PCR (RT-qPCR)[4]
  • 亚硫酸盐特异性 PCR[5]
请使用 FastStart Taq DNA聚合酶、dNTPack和即用型PCR核苷酸混合物。为方便起见,请选择即用型FastStart PCR混合液的2x浓缩液。
特点和优势
FastStart Taq DNA聚合酶是一种经过修饰的重组Taq DNA聚合酶,在低于+75°C的温度下无活性。该试剂盒包括一个优化的PCR缓冲液和GC-RICH溶液,可用于处理各种模板。高酶稳定性,方便自动化移液。
  • 更高的特异性、灵敏度和产量:
热启动 PCR 使 PCR 设置更容易。
  • 使用自动化设置。
使用该酶混合物,在+ 15℃至+ 25℃下可稳定24小时。
  • 防止 PCR 携带污染。
掺入 dUTP 并使用尿嘧啶-DNA 糖基化酶预处理 PCR 预混液。
  • 优化的聚合酶链式反应(PCR)缓冲体系和高GC含量溶液,适用于各种模板
  • 独特的酶设计和优化的缓冲体系,可提供优异的结果。
包装
1个试剂盒包含5个组分
质量
每批产品都已使用人基因组DNA,以及对人tPA基因的365bp片段和具有74%GC含量的Apo E基因的284bp片段特异的引物,进行了功能测试。每批产品已经过测试没有外切和内切核酸酶以及切口活性。
单位定义
将1 μg M13mp9ss DNA、0.3 μg M13测序引物和0.1 μCi[α-32P] dCTP与不同量的FastStart Taq DNA聚合酶在50 μl孵育缓冲液中进行孵育,+65°C,60分钟。掺入的dNTP的量可通过三氯乙酸沉淀进行测定。
单位测定:将1 μg M13mp9ss DNA、0.3 μg M13测序引物和0.1 μCi[α-32P] dCTP与不同量的FastStart Taq DNA聚合酶在50 μl孵育缓冲液中进行孵育,+65°C,60分钟。掺入的dNTP的量可通过三氯乙酸沉淀进行测定。
体积活力:5 U / μl
制备说明
储存条件(工作液):在没有引物的情况下,Fast Start Taq mastermix可在-25°C至-15°C稳定保存4周
请注意:此参数不是产品规格的一部分
储存及稳定性
保存于密闭容器内,置于干燥通风处。
其他说明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
法律信息
购买者须知:有限许可<br />本产品的使用受到美国专利号6,127,155及其对应的境外专利声明保护。 购买本产品,即相当于依照境外的专利声明获得了一份受限制、不可转让的使用许可,即将此等数量的产品用于购买者内部的研究用途。 购买者无权使用任何其他专利权利要求,无权进行任何形式的商业服务,包括但不限于以收费或其他商业考虑的形式对购买者的活动结果进行报道,该产品没有明示或暗示地以禁止反言或其他任何方式,授予过任何知识产权许可。 本品仅供研究使用。如需罗氏专利权利许可的人类和兽医诊断用途,需另外征得罗氏许可。 Roche专利权利声明下的内部研究以及人类和兽医诊断用途以外的所有用途均需要Thermo Fisher Scientific的单独许可。关于从罗氏购买许可证的更多信息可联系Roche Molecular Systems,Inc.,4300 Hacienda Drive,Pleasanton,California 94588,USA或Roche Diagnostics GmbH,Sandhofer Strasse 116,68305 Mannheim,German。 有关从Thermo Fisher Scientific购买许可证的更多信息,请联系Licensing Department of  Thermo Fisher Scientific, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, California 92008, USA。</ br>购买者须知:有限许可<br />本产品的使用受到美国专利号5,677,152、5,773,258及其对应的境外专利声明保护。 购买本产品,即相当于依照境外的专利声明获得了一份受限制、不可转让的使用许可,即将此等数量的产品用于购买者内部的研究用途。 购买者无权使用任何其他专利权利要求,无权进行任何形式的商业服务,包括但不限于以收费或其他商业考虑的形式对购买者的活动结果进行报道,该产品没有明示或暗示地以禁止反言或其他任何方式,授予过任何知识产权许可。 本品仅供研究使用。 如需罗氏专利权利许可的人类和兽医诊断用途,需另外征得罗氏许可。 Roche专利权利声明下的内部研究以及人类和兽医诊断用途以外的所有用途均需要Thermo Fisher Scientific的单独许可。关于从罗氏购买许可证的更多信息可联系Roche Molecular Systems,Inc.,4300 Hacienda Drive,Pleasanton,California 94588,USA或Roche Diagnostics GmbH,Sandhofer Strasse 116,68305 Mannheim,German。 有关从Thermo Fisher Scientific购买许可证的更多信息,请联系Licensing Department of  Thermo Fisher Scientific, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, California 92008, USA。
FastStart is a trademark of Roche
仅试剂盒组分
产品编号
说明
  • FastStart Taq DNA Polymerase, in storage and dilution buffer 5 U/μl
  • PCR Reaction Buffer, with 20 mM MgCl2 10x concentrated
  • PCR Reaction Buffer, without MgCl2 10x concentrated
  • MgCl2 Stock Solution 25 mM
  • GC-RICH Solution 5x concentrated
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
No data available
闪点(°C)
No data available
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Genetic mutational testing of Chinese children with familial hematuria with biopsy-proven FSGS
Li Y, et al.
Molecular Medicine Reports, 17, 1513-1526 (2018)
Sam Kint et al.
Clinical epigenetics, 12(1), 36-36 (2020-03-01)
The HIV-1 proviral genome harbors multiple CpG islands (CpGIs), both in the promoter and intragenic regions. DNA methylation in the promoter region has been shown to be heavily involved in HIV-1 latency regulation in cultured cells. However, its exact role
Methylation-sensitive high-resolution melting
Wojdacz TK, et al.
Nature Protocols, 3, 1903-1903 (2008)
Burkhard Malorny et al.
International journal of food microbiology, 117(2), 211-218 (2007-05-22)
A collaborative study including 13 German laboratories was conducted to evaluate the performance of two non-patented real-time PCR methods for the detection of Salmonella in milk powder targeting the ttrC/ttrA- or the invA gene. The enrichment procedure and sample DNA
Whole-body scanning PCR; a highly sensitive method to study the biodistribution of mRNAs, noncoding RNAs and therapeutic oligonucleotides
Boos JA, et al.
Nucleic Acids Research, 41, e145-e145 (2013)
商品
The choice of the PCR enzyme in combination with an appropriate buffer can profoundly affect PCR outcome.
The purpose of Hot Start PCR is to inhibit the PCR reaction in order to reduce nonspecific amplification, prevent the formation of primer dimers, and increase product yields.
热启动PCR的目的在于抑制PCR反应,从而减少非特异性扩增、防止引物二聚体形成并提高产物产量。