Merck
EHIFI-RO
Roche
Expand 高保真PCR系统
sufficient for ≤40 reactions (11732641001), sufficient for ≤200 reactions (11732650001), sufficient for ≤1,000 reactions (11759078001)
别名:
高保真pcr系统,扩展型
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41106300
价格与库存信息目前不能提供
用途
sufficient for ≤1,000 reactions (11759078001)
sufficient for ≤200 reactions (11732650001)
sufficient for ≤40 reactions (11732641001)
质量水平
包装
pkg of 2,500 U (11759078001 [10x250 U])
pkg of 100 U (11732641001)
pkg of 500 U (11732650001 [2x250 U])
制造商/商品名称
Roche
技术
PCR: suitable
储存温度
−20°C
一般描述
Expand高保真PCR系统经过优化,可有效扩增长达5kb的DNA片段。通过PCR获得9kb的片段是可能的,但随着DNA片段长度的增加,产量会减少。Expand高保真PCR系统由含有热稳定Taq DNA聚合酶和具有校对活性的热稳定DNA聚合酶的酶混合物组成。与Taq DNA聚合酶相比,使用Expand高保真PCR系统进行DNA合成的保真度可增加三倍。建议进行T/A克隆。
Taq DNA聚合酶的5′→3′聚合酶活性与校正聚合酶的3′ → 5′ 核酸外切酶结合起来改善了其性能和结果;与Taq DNA聚合酶相比,; 3′ → 5′ 核酸外切酶校正使DNA合成保真度增加了三倍。
应用
Expand 高保真PCR系统是一种酶混合物,与Taq DNA聚合酶相比,具有两倍的高产量和三倍的保真度,可提供卓越的结果。选择Expand高保真PCR系统以获得最灵敏的结果,并在如下应用中得到长度最大为5 kb的基因组靶基因:
使用Expand高保真PCR系统、dNTPack和即用型PCR核苷酸混合物。
为方便起见,请选择2x浓缩即用型高保真混合液。
特点和优势
Expand高保真PCR系统是Taq DNA聚合酶和DNA聚合酶的混合物,具有校正活性,可实现高产量和高保真度。它针对长达5kb的DNA片段的PCR反应进行了优化。
使用2.6U进行标准的50 μlPCR反应。
体积活力:3.5 U/ μl
  • 对于所有应用均使用一种酶。
享受高产量、保真度和灵活性。
  • 检测之前无法察觉的PCR产物
并避免阴性结果。
  • 通过使用少量的模板DNA获得成功的结果
包装
1个试剂盒包含4个组分
质量
使用人基因组DNA,以及胶原蛋白(1kb扩增产物)和tPA基因(4.8kb扩增产物)的特异性引物,在PCR中对每批Expand高保真系统进行功能测试。
单位定义
体积活力:3.5 U / μl
其他说明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
法律信息
本产品的使用受到美国专利要求及其对应的境外同等专利的保护。购买本产品,即相当于依照境外的专利声明获得了一份受限制、不可转让的使用许可,即将此等数量的产品用于购买者内部的研究用途。未通过明示、暗示或禁止反言形式授予购买者任何专利主张下的权利、执行任何专利方法的权利或开展任何形式的商业服务的权利,包括但不限于出于经济利益或其他商业考虑报告购买者的活动结果。本品仅供研究使用。如需用于Roche专利许可的诊断用途,需另外征得Roche许可。有关购买许可的更多信息,可联系Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA获取。</ br>买方须知:有限许可<br />本产品的使用受到美国专利号6,127,155及其对应的境外专利声明保护。 购买本产品,即相当于依照境外的专利声明获得了一份受限制、不可转让的使用许可,即将此等数量的产品用于购买者内部的研究用途。 购买者无权使用任何其他专利权利要求,无权进行任何形式的商业服务,包括但不限于以收费或其他商业考虑的形式对购买者的活动结果进行报道,该产品没有明示或暗示地以禁止反言或其他任何方式,授予过任何知识产权许可。 本品仅供研究使用。如需罗氏专利权利许可的人类和兽医诊断用途,需另外征得罗氏许可。 Roche专利权利声明下的内部研究以及人类和兽医诊断用途以外的所有用途均需要Thermo Fisher Scientific的单独许可。关于从罗氏购买许可证的更多信息可联系Roche Molecular Systems,Inc.,4300 Hacienda Drive,Pleasanton,California 94588,USA或Roche Diagnostics GmbH,Sandhofer Strasse 116,68305 Mannheim,German。 有关从Thermo Fisher Scientific购买许可证的更多信息,请联系Licensing Department of  Thermo Fisher Scientific, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, California 92008, USA。
Expand is a trademark of Roche
仅试剂盒组分
产品编号
说明
  • Expand High Fidelity Enzyme mix
  • Expand High Fidelity Buffer, with 15 mM MgCl2 10x concentrated
  • Expand High Fidelity Buffer, without MgCl2 10x concentrated
  • MgCl2 Stock Solution 25 mM
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Chronic 3
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
does not flash
闪点(°C)
does not flash
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Christopher L Corless et al.
The Journal of molecular diagnostics : JMD, 8(5), 604-612 (2006-10-27)
Oncogenic mutations of the receptor tyrosine kinase KIT contribute to the pathogenesis of gastrointestinal stromal tumors, systemic mastocytosis (SM), and some cases of acute myelogenous leukemia (AML). The D816V substitution in the activation loop of KIT results in relative resistance
Kristín Rós Kjartansdóttir et al.
PloS one, 10(12), e0144029-e0144029 (2015-12-03)
Human embryonic stem cell differentiation towards various cell types belonging to ecto-, endo- and mesodermal cell lineages has been demonstrated, with high efficiency rates using standardized differentiation protocols. However, germ cell differentiation from human embryonic stem cells has been very
商品
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.