应用
- 常规聚合酶链式反应(PCR)扩增。
- cDNA的PCR扩增
- 半定量PCR
特点和优势
- 节省制备时间
- 减轻了多步移液造成污染的风险,提高了可重现性。
- 提供反应间一致的性能
- 无需添加上样缓冲液/示踪染料。扩增后PCR产物直接上样到琼脂糖凝胶中
- 红色示踪剂的迁移速率与125bp片段大致相同(比溴酚蓝稍快)
- 扩增长度达 7 kb 的靶标
- 由于未添加上样缓冲液,因此可以轻松重新扩增样品,如巢式PCR扩增。
- 可4°C或−20°C稳定保存。
- 预混形式缩短了准备时间。
包装
20次反应的包装为1 X 500 μL
100次反应的包装为1 X 2.5 mL
制备说明
法律信息
相关产品
储存分类代码
10 - Combustible liquids
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
商品
Colony PCR reagents and our colony PCR protocol using REDExtract-N-Amp™ PCR ReadyMix™ and JumpStart™ REDTaq® PCR ReadyMix™ reagents.
Explore PCR's history, from discovery to Nobel Prize. Discover real-time PCR (qPCR) and digital PCR developments.
Explore PCR's history, from discovery to Nobel Prize. Discover real-time PCR (qPCR) and digital PCR developments.
Explore PCR's history, from discovery to Nobel Prize. Discover real-time PCR (qPCR) and digital PCR developments.
实验方案
Reviews the applications and benefits for RedTaq, including standard RedTaq, Hot Start RedTaq and RedTaq for genomic DNA PCR.
介绍RedTaq的应用和优势,包括用于基因组DNA PCR的标准RedTaq、热启动RedTaq和RedTaq。
Learn standard PCR protocol steps and review reagent lists or cycling parameters. This method for routine PCR amplification of DNA uses standard Taq DNA polymerase.
了解标准PCR方案步骤并查看试剂清单或循环参数。此方法利用标准Taq DNA聚合酶对DNA进行常规PCR扩增。