Merck
12140314001
Roche
高保真PCR预混液
sufficient for ≤200 reactions, kit of 1 (2 components), suitable for PCR
别名:
高保真PCR| PCR
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106300
用途
sufficient for ≤200 reactions
品質等級
特點
High Fidelity PCR
dNTPs included
hotstart: no
包裝
kit of 1 (2 components)
製造商/商標名
Roche
技術
PCR: suitable
輸入
purified DNA
儲存溫度
2-8°C
一般說明
Taq DNA聚合酶的5′→3′聚合酶活性和校正聚合酶的3′→ 5′核酸外切酶结合起来,改善了性能和结果;与Taq DNA聚合酶相比,3′→5′核酸外切酶校正使DNA合成保真度提高了三倍。
与使用Taq DNA聚合酶一样,PCR产物也具有钝性末端和3′-A突出端,是钝端克隆或T/A克隆的理想选择。
高保真PCR预混液是一种即用型双倍浓缩预混液,含有PCR所需的所有试剂(模板和引物除外)。还提供PCR级水。
这款高保真PCR预混液含有功能强大的特异性酶混合物,专用于从游离型和基因组DNA得到高产量、高保真度和高特异性的PCR产物。
特殊的酶混合物由两种热稳定聚合酶组成:Taq DNA聚合酶和具有校对活性的热稳定聚合酶。由于校正聚合酶固有的3′-5′核酸外切酶活性,与单独使用Taq DNA聚合酶相比,高保真PCR预混液可产生约三倍的保真度和约两倍的产量。
應用
  • 能够以更高的保证度
扩增长达5 kb的长片段。
  • 缩短反应准备时间。
保存在+2至+8ºC下 - 可立即使用 - 无需解冻。
  • 最大限度减少两次移液步骤带来的污染:
添加引物和模板。
请选择便捷的高保真PCR预混液,它是一种双倍浓缩的即用型混合液,将Expand高保真PCR系统与PCR级dNTP、MgCl2和优化的反应缓冲液合为一体。与单独使用Taq DNA聚合酶相比,高保真PCR预混液具有两倍的产率和三倍的保真度。比Taq DNA聚合酶具有更高的产量和保真度。高保真PCR预混液被用于:
  • 对长达5 kb的片段进行PCR
  • 对长达5 kb的片段进行RT-PCR
高保真PCR预混液可在+2至+8°C稳定保存,无需耗时的试剂解冻即可进行PCR。
包裝
1个试剂盒包含2种组分。
品質
每个批次均使用人基因组DNA以及tPA基因的4.8kb片段的特异性引物进行PCR功能测试。
其他說明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
法律資訊
本产品的使用受到美国专利及其对应的美国境外专利声明保护。购买本产品,即相当于依照境外的专利声明获得了一份受限制、不可转让的使用许可,即将此等数量的产品用于购买者内部的研究用途。未通过明示、暗示或禁止反言形式授予购买者任何专利主张下的权利、执行任何专利方法的权利或开展任何形式的商业服务的权利,包括但不限于出于经济利益或其他商业考虑报告购买者的活动结果。本品仅供研究使用。如需用于Roche专利许可的诊断用途,需另外征得Roche许可。有关购买许可的更多信息,可联系Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA获取。</ br>买方须知:有限许可<br />使用本产品受到美国专利No. 6,127,155及其对应境外专利声明的保护。 购买本产品,即相当于依照境外的专利声明获得了一份受限制、不可转让的使用许可,即将此等数量的产品用于购买者内部的研究用途。 购买者无权使用任何其他专利权利要求,无权进行任何形式的商业服务,包括但不限于以收费或其他商业考虑的形式对购买者的活动结果进行报道,该产品没有明示或暗示地以禁止反言或其他任何方式,授予过任何知识产权许可。 本品仅供研究使用。如需罗氏专利权利许可的人类和兽医诊断用途,需另外征得罗氏许可。 罗氏专利权利声明下的内部研究以及人类和兽医诊断用途以外的所有用途均需要Thermo Fisher Scientific的单独许可。关于从罗氏购买许可证的更多信息可联系Roche Molecular Systems,Inc.,4300 Hacienda Drive,Pleasanton,California 94588,USA或Roche Diagnostics GmbH,Sandhofer Strasse 116,68305 Mannheim,German。 关于从Thermo Fisher Scientific购买许可证的更多信息,请联系Licensing Department of  Thermo Fisher Scientific, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, California 92008, USA。
仅试剂盒组分
产品编号
说明
  • High Fidelity PCR Master mix containing enzyme blend, reaction buffer, and nucleotides (10 vials)
  • Water, PCR Grade (5 vials)
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
访问文档库
Protocol for constructing large size human antibody heavy chain variable domain (VH) library and selection of SARS-CoV-2 neutralizing antibody domains
Chen, et al.
STAR protocols, 2, 17-17 (2021)
Cheng Li et al.
Cell, 185(8), 1389-1401 (2022-03-29)
The effectiveness of SARS-CoV-2 vaccines and therapeutic antibodies have been limited by the continuous emergence of viral variants and by the restricted diffusion of antibodies from circulation into the sites of respiratory virus infection. Here, we report the identification of
Vincenzo Falbo et al.
Oncology reports, 26(1), 3-11 (2011-04-20)
Salivary gland tumours are rare tumours characterized by histopathologic complexity and a wide variety of morphologic features. Studies on genetic changes in different histological subtypes of salivary gland tumours are important to better understand molecular pathogenetic mechanisms and to identify
Santiago Plischuk et al.
Environmental microbiology reports, 1(2), 131-135 (2009-04-01)
As pollination is a critical process in both human-managed and natural terrestrial ecosystems, pollinators provide essential services to both nature and humans. Pollination is mainly due to the action of different insects, such as the bumblebee and the honeybee. These
商品
PCR master mix simplifies PCR/RT-PCR with components like DNA polymerase, dNTPs, MgCl2, and buffer, available commercially or DIY.
PCR master mix simplifies PCR/RT-PCR with components like DNA polymerase, dNTPs, MgCl2, and buffer, available commercially or DIY.
PCR master mix simplifies PCR/RT-PCR with components like DNA polymerase, dNTPs, MgCl2, and buffer, available commercially or DIY.
PCR master mix simplifies PCR/RT-PCR with components like DNA polymerase, dNTPs, MgCl2, and buffer, available commercially or DIY.