推荐产品
用途
sufficient for ≤2,500 reactions (03300234001)
sufficient for 2500 reactions
sufficient for ≤500 reactions (03300226001)
sufficient for 500 reactions
品質等級
特點
High Fidelity PCR
dNTPs included: no
hotstart: no
包裝
pkg of 2,500 U (03300234001 [10x250 U])
pkg of 500 U (03300226001 [2x250 U])
製造商/商標名
Roche
參數
72 °C optimum reaction temp.
技術
PCR: suitable
輸入
purified DNA
儲存溫度
−20°C
一般說明
Expand High FidelityPLUS PCR系统是Taq DNA聚合酶和一种缺乏聚合酶活性的热稳定性校正蛋白的混合物。
Expand High FidelityPLUS PCR系统专为从所有类型DNA进行最长5 kb片段的高产量和高保真性扩增而设计。它相对于Taq DNA聚合酶具有六倍更高的保真性。
Expand High FidelityPLUS PCR系统也可插入dUTP。因此,可通过在扩增前用热不稳定的尿嘧啶-DNA糖基化酶对含有dUTP的DNA进行预处理来防止交叉污染。 它适用于同时对大量靶标进行扩增。
Expand High FidelityPLUS PCR系统专为从所有类型DNA进行最长5 kb片段的高产量和高保真性扩增而设计。它相对于Taq DNA聚合酶具有六倍更高的保真性。
Expand High FidelityPLUS PCR系统也可插入dUTP。因此,可通过在扩增前用热不稳定的尿嘧啶-DNA糖基化酶对含有dUTP的DNA进行预处理来防止交叉污染。 它适用于同时对大量靶标进行扩增。
應用
Expand™ High FidelityPLUS PCR系统专为从所有类型DNA进行最长5 kb片段的高保真扩增而设计,具有出色的产量、特异性、灵敏度和准确度。该试剂盒是开发新的扩增检测体系或优化现有检测体系的首选产品。
使用Expand High FidelityPLUS PCR系统用于:
使用Expand High FidelityPLUS PCR系统用于:
- PCR
- RT-PCR
- 引物延伸
- 防残留
特點和優勢
- 对于防止交叉污染具有保障。
- 可获得六倍更高的保真性和更高的产量,
- 高效标记DNA。
包裝
1 个试剂盒包含 4 种组份
品質
使用人基因组DNA、可特异性扩增1.8kb PCR产物的EPO引物以及可特异性扩增4.8kb PCR产物的tPA引物对每个批次进行PCR功能检测。
單位定義
体积活力:5 U/μL
其他說明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
法律資訊
有机合成中,过渡金属催化的交叉偶联反应是构建C-C键、C-N键和C-O键的有效途径。研究人员致力于开发出最有效的配体,提高催化剂性能。在稳定和活化中心金属原子以及微调转化选择性方面,配体发挥关键作用。事实证明,膦是交叉偶联反应中最重要的配体,Negishi、Suzuki、Stille、Heck、Sonogashira和Buchwald-Hartwig等交叉偶联反应都需要膦的参与。
Expand is a trademark of Roche
仅试剂盒组分
产品编号
说明
- Expand High FidelityPLUS Enzyme Blend 5 U/μl
- Expand High FidelityPLUS Reaction Buffer, with 7.5 mM MgCl2 5x concentrated
- Expand High FidelityPLUS Reaction Buffer, without MgCl2 5x concentrated
- MgCl2 Stock Solution 25 mM
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 3
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
其他客户在看
Environmental microbiology reports, 6(4), 401-413 (2014-07-06)
Infection of honeybees by the microsporidian Nosema ceranae is considered to be one of the factors underlying the increased colony losses and decreased honey production seen in recent years. However, these effects appear to differ in function of the climatic
PloS one, 9(3), e91351-e91351 (2014-03-19)
Oligophrenin-1 (OPHN1) encodes for a Rho-GTPase-activating protein, important for dendritic morphogenesis and synaptic function. Mutations in this gene have been identified in patients with X-linked intellectual disability associated with cerebellar hypoplasia. ADAR enzymes are responsible for A-to-I RNA editing, an