Merck
11333054001
Roche
地高辛-3-O-甲基羰基-ε-氨基己酸-N-羟基琥珀酰亚胺酯
>90% (elementary analysis), pkg of 5 mg, powder, pH range 2-13
别名:
地高辛NHS酯, ε-(地高辛-3-0-乙酰氨基)己酸N-羟基琥珀酰亚胺酯, 地高辛NHS
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C35H50N2O10
分子量:
658.78
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41105600
PubChem物質ID:
品質等級
化驗
>90% (elementary analysis)
形狀
powder
分子量
Mr 658.8
包裝
pkg of 5 mg
製造商/商標名
Roche
pH值範圍
2-13
溶解度
DMF: soluble
DMSO: soluble
ethanol: soluble
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@]12CC[C@]3([H])[C@]([H])(C[C@@H](O)[C@]4(C)[C@H](CC[C@]34O)C5=CC(=O)OC5)[C@@]1(C)CC[C@@H](C2)OCC(=O)NCCCCCC(=O)ON6C(=O)CCC6=O
InChI
1S/C35H50N2O10/c1-33-13-11-23(45-20-28(39)36-15-5-3-4-6-31(42)47-37-29(40)9-10-30(37)41)17-22(33)7-8-25-26(33)18-27(38)34(2)24(12-14-35(25,34)44)21-16-32(43)46-19-21/h16,22-27,38,44H,3-15,17-20H2,1-2H3,(H,36,39)/t22-,23+,24-,25-,26+,27-,33+,34+,35+/m1/s1
InChI 密鑰
KHNDABJZSPPYLE-FUGFVFQCSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于标记蛋白质和寡核苷酸的化学试剂。其中一个反应基团能够与NH2基团(蛋白质或寡核苷酸)相互作用,另一个反应基团(地高辛配基)能与抗地高辛配体进行反应,因而可以被检测到。
應用
地高辛配基-3-O-甲基羰基l-ε-氨基己酸-N-羟基琥珀酰亚胺酯已用于标记接头分子序列 (VIII)的序列(III)。
生化/生理作用
地高辛配基是一种非放射性免疫标签,主要用于蛋白质标记和原位杂交。
原則
活化的酯在温和条件下能与氨基进行反应。可将地高辛基团引入蛋白质或5′-氨基取代的寡核苷酸中。
準備報告
工作浓度:1 至 5 mM
工作溶液: 制备工作溶液
在搅拌下,将0.327mg地高辛-3-O-甲基羰基-ε-氨基己酸-N-羟基琥珀酰亚胺酯溶于8.18 μl DMSO或乙醇中。
其他說明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
Jan van Dieck et al.
Chemistry & biology, 21(3), 357-368 (2014-02-18)
Investigation of protein-protein interactions (PPIs) and protein phosphorylation in clinical tissue samples can offer valuable information about the activation status and function of proteins involved in disease progression. However, existing antibody-based methods for phosphorylation detection have been found to lack
The digoxigenin (DIG) system for non-radioactive labelling and detection of nucleic acids-an overview.
Holtke HJ, et al.
Cellular and molecular biology (Noisy-le-Grand, France), 41(7), 883-905 (1995)