化驗
≥97% (GC)
形狀
powder
分子量
288.38 g/mol
包裝
pkg of 1 kg
製造商/商標名
Roche
技術
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
溶解度
H2O: soluble (clear solution (100 mg/ml in H2O))
吸收
≤0.1 at 280 nm in water at 30 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
20-25°C
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
一般說明
质量纯正,特别适用于 SDS-凝胶电泳。
應用
适用于大多数常规电泳应用,作为蛋白质的变性剂。
品質
纯度:≥99.5 烷基硫酸盐,≥97% 十二烷基硫酸盐(GC)
污染物:≤5 ppm Pb(AA), ≤0.5% Cl (AA)
C12脂肪酸: >97% (皂化后)
易于去除 * : –
临界胶束浓度:+25°C下8.3 mM
分子式: C 12 H 25 NaSO 4
污染物:≤5 ppm Pb(AA), ≤0.5% Cl (AA)
C12脂肪酸: >97% (皂化后)
易于去除 * : –
临界胶束浓度:+25°C下8.3 mM
分子式: C 12 H 25 NaSO 4
準備報告
工作浓度: > 每毫克蛋白质 10 毫克洗涤剂
其他說明
仅用于生命科学研究。不用于诊断操作。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 Oral - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2