推荐产品
用途
sufficient for 40 labeling reactions
质量水平
包装
kit of 1 (7 components)
制造商/商品名称
Roche
环保替代产品特性
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
技术
hybridization: suitable
环保替代产品分类
, Aligned
储存温度
−20°C
一般描述
特异性
应用
- 根据特殊杂交溶液DIG Easy Hyb的包装说明书中所提供的标准实验方案,进行所有类型的滤膜杂交。
- 即使在复杂程度很高的生物中(例如,人类、大麦和小麦),也可以在总基因组DNA中进行单拷贝基因检测。
- 原位 杂交
包装
质量
产品规格
敏感性和特异性:在对消化后的1 μg人胎盘DNA进行Southern印迹检测时,可用DIG标记的探针检测人单拷贝基因(tPA基因)。
原理
注意:
- 使用碱不稳定性DIG-11-dUTP可以更容易、更有效地剥离印迹,以用第二DIG标记探针进行再杂交实验。
- 碱不稳定性DIG-11-dUTP标记的DNA探针不能用NaOH变性,但可以通过水浴煮沸变性。
其他说明
仅试剂盒组分
- Unlabeled Control DNA 1 100 µg/ml
- Unlabeled Control DNA 2 100 µg/ml
- DNA Dilution Buffer
- DIG-labeled Control DNA 5.2 µg/ml
- Hexanucleotide Mix 10x concentrated
- dNTP Labeling Mixture 10x concentrated
- Klenow Enzyme, Labeling grade 2 U/µl
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
does not flash
闪点(°C)
does not flash
其他客户在看
商品
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.
地高辛(DIG)标记方法和试剂盒适用于DNA和RNA DIG探针、随机引物DNA标记、切口平移标记、5'和3'寡核苷酸末端标记。
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.