描述
Lithium salts
品質等級
化驗
>98% (HPLC)
包裝
pkg of 4 × 200 μL (4 x 20 μmol; 100 mM, each)
製造商/商標名
Roche
技術
DNA sequencing: suitable
儲存溫度
−20°C
一般說明
核糖核苷三磷酸套装由四个独立的 ATP、CTP、GTP 和 UTP 试剂瓶组成。每个试剂瓶含有 100mM 透明无色的锂盐溶液(pH 7)。
應用
核糖核苷三磷酸套装适用于体外转录反应和 RNA 聚合酶导向的 DNA 测序。
品質
典型分析:
≥98% 核糖核苷三磷酸(HPLC)、≤1.5% 核糖核苷二磷酸、≤0.5% 核糖核苷单磷酸。
根据现行的质量控制程序,测试不存在 RNases。
≥98% 核糖核苷三磷酸(HPLC)、≤1.5% 核糖核苷二磷酸、≤0.5% 核糖核苷单磷酸。
根据现行的质量控制程序,测试不存在 RNases。
單位定義
1mM ATP = 15.3 A260 单位,1mM CTP = 9.6 A272 单位,1mM GTP = 13.7 A252 单位,1mM UTP = 9.9 A260 单位。
其他說明
仅供研究使用。不可用于诊断操作。方便起见,核糖核苷酸也可以用作单 NTP。
核糖核苷酸也包括在一些试剂盒中(NTP,缓冲液和酶在单独的小瓶中)。
核糖核苷酸也包括在一些试剂盒中(NTP,缓冲液和酶在单独的小瓶中)。
仅试剂盒组分
产品编号
说明
- ATP, lithium salt 100 mM
- CTP, lithium salt 100 mM
- GTP, lithium salt 100 mM
- UTP, lithium salt 100 mM
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
其他客户在看
Qiang Ning et al.
Nature communications, 12(1), 5832-5832 (2021-10-07)
Maize ear size and kernel number differ among lines, however, little is known about the molecular basis of ear length and its impact on kernel number. Here, we characterize a quantitative trait locus, qEL7, to identify a maize gene controlling
Adam D Langenbacher et al.
EvoDevo, 7, 9-9 (2016-04-14)
Germ cells are specified during early development and are responsible for generating gametes in the adult. After germ cells are specified, they typically migrate to a particular niche in the organism where they reside for the remainder of its lifetime.
Philip B Brewer et al.
Nature protocols, 1(3), 1462-1467 (2007-04-05)
Plant biology is currently confronted with an overflow of expression profile data provided by high-throughput microarray transcription analyses. However, the tissue and cellular resolution of these techniques is limited. Thus, it is still necessary to examine the expression pattern of