Merck
11427857910
Roche
荧光素-12-UTP
≥85% (HPLC), solution
别名:
荧光素-12-UTP 四锂盐, 荧光素-5 (6)-甲酰胺甲酰-(5-[3-氨基烯丙基] 尿苷 5'-三磷酸盐)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C39H41N4O22P3
分子量:
1010.68
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116100
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
方案
≥85% (HPLC)
表单
solution
分子量
1034.4
包装
pkg of 25 μL (250 nmol; 10 mM)
制造商/商品名称
Roche
储存温度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
质量
典型分析:至少 85% 荧光素-12-UTP(HPLC,区域 %)。
荧光素通过酰胺键与尿苷三磷酸结合。分子式为 C39H37N4O22P3Li4
应用
荧光素-12-UTP 用作 SP6、T3 和 T7 RNA 聚合酶的底物。在 体外 转录反应中可替代 UTP 用于 RNA 标记。[1]
标记的 RNA 随后可通过 原位杂交 和直接荧光检测或使用抗荧光素-AP、Fab 片段或抗荧光素-POD、Fab 片段的 ELISA 检测。
其他说明
为方便起见,荧光素-UTP 也可以用于标签混合物(单一溶液与常规 NTP 和荧光素 -12-UTP)。
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
闪点(°F)
does not flash
闪点(°C)
does not flash
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Jia-Yu Zhang et al.
Scientific reports, 10(1), 7429-7429 (2020-05-06)
Bioinformatic analysis reveals an enrichment of putative DNA:RNA hybrid G-quadruplex-forming sequences (PHQS) on both sides of the transcription start sites (TSSs) in the genome of warm-blooded animals, suggesting a positive selection of PHQSs in evolution and functional role of DNA:RNA
Ryudo Ohbayashi et al.
Bio-protocol, 8(15), e2958-e2958 (2018-08-05)
Cyanobacteria are prokaryotic organisms that carry out oxygenic photosynthesis. The fresh water cyanobacterium Synechococcus elongatus PCC 7942 is a model organism for the study of photosynthesis and gene regulation, and for biotechnological applications. Besides several freshwater cyanobacteria, S. elongatus 7942
Gilbert Lauter et al.
Neural development, 6, 10-10 (2011-04-07)
In recent years, mapping of overlapping and abutting regulatory gene expression domains by chromogenic two-color in situ hybridization has helped define molecular subdivisions of the developing vertebrate brain and shed light on its basic organization. Despite the benefits of this