生物来源
Escherichia coli (BL 21/pAR 1219)
质量水平
方案
100% (SDS-PAGE)
表单
solution
比活
≥20 U/μL
分子量
98 kDa (Single polypeptide chain)
包装
pkg of 1,000 U (10881767001)
pkg of 5,000 U (10881775001)
制造商/商品名称
Roche
技术
Northern blotting: suitable
Southern blotting: suitable
hybridization: suitable
颜色
colorless
pH值(酸碱度)
7.9 (39 °F)
溶解性
water: miscible
适用性
suitable for molecular biology
NCBI登记号
UniProt登记号
应用
life science and biopharma
异质活性
Endonucleases 100 units, none detected
Nicking activity 100 units, none detected
RNase 100 units, none detected
储存温度
−20°C
基因信息
Escherichia coli ... T7p07(1261050)
一般描述
杂交探针的合成:T7 RNA 聚合酶能高效生产均一标记的 RNA。该标记的 RNA 可用作 Southern、Northern 和斑点印迹中的杂交探针,以及原位杂交。
合适的标记:转录物可以用生物素-16-UTP 或 DIG-11-UTP 进行非放射性标记。它们也可以用 [α-32P]- 或 [α-35S] 标记的核苷酸放射性标记为高比活性。
特异性
T7 RNA 聚合酶具有极高的启动子特异性,仅转录噬菌体 T7 DNA 或克隆到T7 启动子下游的 DNA。尽管 T7 和 T3 启动子序列仅相差 3bp,但 T7 RNA 聚合酶仅转录克隆到其启动子下游的DNA。
热灭火:通过加入 2 μl 0.2MEDTA(pH8.0)和/或加热至 65℃ 来终止反应。
应用
- T7 RNA 聚合酶可以转录来自 T7 启动子下游的克隆 DNA 模板的 RNA。可以用标记的 NTP 进行合成以产生高度标记的 RNA。合成的 RNA 有多种应用,包括:RNA 或 DNA 印迹技术
- 原位杂交
- RNA 酶保护研究:由酶合成的转录物可用作 RNA 剪接和加工研究的前体 RNA。
- 通过在转录反应期间加入 m7GpppG 或 m7GpppA 超过 GTP 或 ATP,以在体外合成加帽的 RNA。可以将产生的反义 RNA 引入细胞中,以抑制相应基因的表达。
- 微阵列靶标合成
包装
单位定义
体积活性:≥20 U/μl
制备说明
储存及稳定性
其他说明
40mM Tris-HCl,pH 8.0(+ 20℃),6mM MgCl 2,10mM 二硫苏糖醇,2mM 亚精胺,pH 约 8.0(+ 20℃)。
缺乏内切核酸酶
1。将 1 μg DNA 与 T7 RNA 聚合酶在 + 37℃ 下,在 25 μl 测试缓冲液中孵育 4 小时。显示没有 λDNA 降解的酶单位数 >100 U。
2。将 1 μg Eco RI/Hind III 片段的 λDNA 与 T7 RNA 聚合酶在 + 37℃ 下,在 25 μl 测试缓冲液中孵育 4 小时。显示条带图案没有改变的酶单位数 >100 U。
缺乏切割活性
1 μg pBR322DNA 与 T7 RNA 聚合酶,在 + 37℃ 下,在 25 μl 测试缓冲液中孵育 4 小时。显示没有松弛超螺旋结构的酶单位的数量 >100 U。
缺少 RNA 酶
4 μg MS2 RNA 与 T7 RNA 聚合酶,在 + 37℃ 下,在 50 μl 测试缓冲液中孵育 4 小时。显示没有 MS2 RNA 降解的酶单位数 >100 U。
转录实验中的性能
T7 RNA 聚合酶在 SP6/T7 转录试剂盒(目录编号 10 999 644 001)。使用Eco RI和50mCi [alpha-32P] CTP,[400 Ci/mmol(15 TBq/mmol)] 线性化的 0.5 μg pSPT19neo DNA 的标准测定中的掺入率,在20分钟内,产生 >50% 的输入放射性。
Roche 公司有 10x 浓缩 RNA 标记混合物,专为 DIG-或生物素标记而设计。这些混合物可以与 T7 RNA 聚合酶很好地联合使用。
仅试剂盒组分
- T7 RNA Polymerase, in buffer, pH 7.9 ≥20 U/μl
- Transcription Buffer 10x concentrated
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
does not flash
闪点(°C)
does not flash
其他客户在看
商品
T7 RNA Polymerase synthesizes RNA from DNA with high specificity, valuable for in vitro translation and anti-sense RNA.
T7 RNA Polymerase synthesizes RNA from DNA with high specificity, valuable for in vitro translation and anti-sense RNA.
T7 RNA Polymerase synthesizes RNA from DNA with high specificity, valuable for in vitro translation and anti-sense RNA.
T7 RNA Polymerase synthesizes RNA from DNA with high specificity, valuable for in vitro translation and anti-sense RNA.