等级
Molecular Biology
质量水平
方案
≤1.5% (ddNDP, HPLC)
≥98% (ddNTP, HPLC)
表单
liquid
包装
pkg of 4 × 100 μL (4 x 1 μmol; 10 mM, each)
制造商/商品名称
Roche
颜色
colorless
溶解性
water: miscible
运输
dry ice
储存温度
−20°C (−15°C to −25°C)
一般描述
双脱氧核苷三磷酸套装、测序级及钠盐溶液由极高纯度的双脱氧核苷酸组成(ddNTP HPLC,面积 %≥98%;ddNDP HPLC,面积 %≤1.5%),专门生产并检测用于测序反应。该套件包含 4 瓶 ddATP、ddCTP、ddGTP 和 ddTTP,每瓶 10 mM,为澄清、无色的钠盐溶液 (pH 8.3)。
应用
2′,3′-双脱氧核苷三磷酸抑制 DNA 聚合酶(如,Klenow 酶)催化的给定引物的链延长,因此根据 Sanger(Sanger,F. 等人,(1977 年) PNAS USA 74, 5463)用于 DNA 测序。
通过在各反应中加入充当链终止体的双脱氧核苷酸实现测序。设置 4 个反应,每个反应含有相同的模板和引物,以及对 a、C、G 或 T 有特异性的链终止子,因为只包括少量的链终止子,所以掺入新的 DNA 链是随机事件。因此,每一个反应都会产生一系列的片段,每条 DNA 链都会终止于同一类型的碱基(a、C、G 或 T)。
通过在各反应中加入充当链终止体的双脱氧核苷酸实现测序。设置 4 个反应,每个反应含有相同的模板和引物,以及对 a、C、G 或 T 有特异性的链终止子,因为只包括少量的链终止子,所以掺入新的 DNA 链是随机事件。因此,每一个反应都会产生一系列的片段,每条 DNA 链都会终止于同一类型的碱基(a、C、G 或 T)。
包装
该套件包含 4 瓶 ddATP、ddCTP、ddGTP 和 ddTTP,每瓶 10 mM,为澄清、无色的钠盐溶液 (pH 8.3)。
质量
测定每批双脱氧核苷酸溶液在测序反应中的功能。
根据现行质量控制程序检测是否存在污染的脱氧核糖核酸酶、核糖核酸酶和切口活性。
根据现行质量控制程序检测是否存在污染的脱氧核糖核酸酶、核糖核酸酶和切口活性。
制备说明
活化剂:Mg2+, Co2+ 和 Mn2+ 离子
工作溶液:终末混合物的制备
在制备终末混合物之前,用水将适当体积的各双脱氧核苷酸稀释至 10 μM 浓度。
工作溶液:终末混合物的制备
在制备终末混合物之前,用水将适当体积的各双脱氧核苷酸稀释至 10 μM 浓度。
其他说明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
仅试剂盒组分
产品编号
说明
- ddATP, sodium salt 10 mM
- ddCTP, sodium salt 10 mM
- ddGTP, sodium salt 10 mM
- ddTTP, sodium salt 10 mM
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
闪点(°F)
does not flash
闪点(°C)
does not flash
Staphylococcus aureus 30S Ribosomal Subunit Purification and Its Biochemical and Cryo-EM Analysis
Belinite, et al.
Bio-protocol, 12 (2022)
Targeted elimination of mutated mitochondrial DNA by a multi-functional conjugate capable of sequence-specific adenine alkylation
Hidaka, et al.
Cell Chemical Biology, 29, 690-695 (2021)
Atypical UV Photoproducts Induce Non-canonical Mutation Classes Associated with Driver Mutations in Melanoma
Laughery, et al.
Cell Reports, 33 (2020)