主要文件
03353591910
Roche
DIG 凝胶迁移试剂盒,第2
greener alternative
storage temp.:-20°C (-15°C to -25°C)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41105500
NACRES:
NA.55
价格与库存信息目前不能提供
描述
New formulation containing Terminal Transferase, recombinant.
质量水平
制造商/商品名称
Roche
环保替代产品特性
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
环保替代产品分类
运输
dry ice
储存温度
−20°C (−15°C to −25°C)
一般描述
我们致力于为您提供更环保的替代产品,以符合“绿色化学的12项原则”的一项或多项原则要求。本品符合安全化学品原则。  DIG系统是灵敏且具有成本效益的方案,可替代核酸放射性标记和检测。有许多已发表论文证明了DIG系统的通用性,因此,使用放射性标记不再是标记用于杂交的DNA的唯一选择。
第二代DIG凝胶迁移试剂盒包含用于寡核苷酸3′-端非放射性标记的试剂,用于凝胶迁移率变动(gel mobility shift)分析。还包含质控品、电泳试剂和一种酶标抗体,便于检测 DNA-蛋白质复合物。
DIG凝胶迁移试剂盒采用重组末端转移酶和地高辛(DIG)-11-双脱氧尿苷三磷酸(ddUTP) ,使标记反应极具灵活性。它可标记任意寡核苷酸的3′端(无论它是5′-粘末端、3′-粘末端还是平末端)。单链和双链DNA皆可标记。
应用
第二代DIG凝胶迁移试剂盒已用于非放射性检测序列特异性DNA结合蛋白。DIG凝胶迁移试剂盒用于制备非放射性、3′-端标记寡核苷酸探针,以便在凝胶迁移率变动分析中检测DNA-蛋白复合物。[1][2]
特点和优势
电泳试验使用较短(30 到 100 bp)的 DNA 片段时效果最佳,因为这些不太可能有特异结合站点以外的序列,但可以与靶蛋白发生非特异性相互作用。
  • 方便,因为该技术不需要特殊的设备或技术。
  • 重现性,因为 DIG 标记探针无限期稳定。
  • 安全,因为该测定是非放射性的。
  • 可靠,因为试剂盒提供了 DIG 标记的对照寡核苷酸,以确定检测是否有效。
  • 使用试剂盒中提供的质控品进行功能测试 (参见“质量”)。
  • 灵敏,因为试剂盒可以检测低至 20fmol 的对照寡核苷酸(根据试剂盒方案标记后)。
包装
1 个试剂盒包含 16 种组分。1 个试剂盒,用于多达 20 个与DIG-11-ddUTP的寡核苷酸 3 端标记反应,200 个结合反应,化学发光检测反应,最多 20 个印迹,DNA 结合蛋白和寡核苷酸,最多 20 个对照反应
外形
氯酚红-β-D-吡喃半乳糖苷,单钠盐
制备说明
近年来,快速简便的“凝胶阻滞”或“凝胶迁移率变动”分析法极大地促进了 DNA-蛋白质相互作用的研究。由于游离 DNA 和 DNA-蛋白质复合物在凝胶电泳过程中迁移方式不同,因此可以在天然(非变性)聚丙烯酰胺或琼脂糖凝胶上进行分离和检测。
样品
数量:3.85 pmol 或 100 ng
类型:含 5′-悬垂端,3′-悬垂端或钝端的寡核苷酸;单链或双链 DNA 片段 (30-200 bp)
注: 理想情况下,要标记的片段应在 30-100 bp 之间。
所需时间
寡核苷酸退火和标记:10 min
寡核苷酸-蛋白复合物的形成:25 min
电泳:1 小时至整夜,取决于电泳系统
印迹法:1-2 小时
免疫学检测:2 小时
X 射线胶片或成像仪曝光:15-40 min
其他说明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
仅试剂盒组分
产品编号
说明
  • Labeling Buffer 5x concentrated
  • CoCl<SUB>2</SUB> Solution 25 mM
  • DIG-ddUTP Solution, 1 mM Digoxigenin-11-ddUTP
  • Recombinant Terminal Transferase 400 U/μl
  • Binding Buffer 5x concentrated
  • Control Oligonucletide ds 39mer, unlabeled 0.1 μg/μl, 3.85 pmol/μl
  • DIG-labeled Control Oligonucleotide ds 39mer 0.4 ng/μl, 15.54 fmol/μl
  • Control Factor Oct2A 25-75 ng/μl
  • Poly [d(I-C)] 0.1 μg/μl
  • Poly [d(A-T)] 0.1 μg/μl
  • Poly L-lysine 0.1 μg/μl
  • Loading Buffer without bromophenol blue
  • Loading Buffer with bromophenol blue
  • Anti-Digoxigenin-AP 750 U/ml
  • CSPD 10 mg/ml
  • Blocking Reagent
查看所有结果 (16)
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B Inhalation - Repr. 1B
储存分类代码
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Erchao Duan et al.
The Plant cell, 31(5), 1026-1042 (2019-03-28)
Tillering and panicle branching are important determinants of plant architecture and yield potential in rice (Oryza sativa). IDEAL PLANT ARCHITECTURE1 (IPA1) encodesSQUAMOSA PROMOTER BINDING PROTEIN-LIKE14, which acts as a key transcription factor regulating tiller outgrowth and panicle branching by directly
Shunhua Ding et al.
Molecular plant, 12(9), 1259-1277 (2019-05-28)
RNA polymerase transcriptional pausing represents a major checkpoint in transcription in bacteria and metazoans, but it is unknown whether this phenomenon occurs in plant organelles. Here, we report that transcriptional pausing occurs in chloroplasts. We found that mTERF5 specifically and
Ravindra B Chalamalasetty et al.
Development (Cambridge, England), 141(22), 4285-4297 (2014-11-06)
Neuromesodermal (NM) stem cells generate neural and paraxial presomitic mesoderm (PSM) cells, which are the respective progenitors of the spinal cord and musculoskeleton of the trunk and tail. The Wnt-regulated basic helix-loop-helix (bHLH) transcription factor mesogenin 1 (Msgn1) has been
Guanhua He et al.
Molecular plant, 12(5), 689-703 (2019-02-15)
The blue-light receptor cryptochrome 1 (CRY1) primarily mediates blue-light inhibition of hypocotyl elongation in Arabidopsis. However, the underlying mechanisms remain largely elusive. We report here that CRY1 inhibits hypocotyl elongation by repressing brassinosteroid (BR) signaling. A genetic interaction assay reveals
Bin Yang et al.
Frontiers in microbiology, 9, 338-338 (2018-03-10)
Enterohemorrhagic Escherichia coli O157:H7 is a major human enteric pathogen capable of causing large outbreaks of severe infections that induce bloody diarrhea, hemorrhagic colitis, and hemolytic uremic syndrome. Its genome contains 177 unique O islands (OIs) including those carrying the
商品
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.
地高辛(DIG)标记方法和试剂盒适用于DNA和RNA DIG探针、随机引物DNA标记、切口平移标记、5'和3'寡核苷酸末端标记。
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.
查看所有结果
实验方案
The DIG Gel Shift Kit uses recombinant terminal transferase and digoxigenin (DIG)-11- dideoxyuridine triphosphate (ddUTP), which makes the labeling reaction flexible.
The DIG Gel Shift Kit uses recombinant terminal transferase and digoxigenin (DIG)-11- dideoxyuridine triphosphate (ddUTP), which makes the labeling reaction flexible.
The DIG Gel Shift Kit uses recombinant terminal transferase and digoxigenin (DIG)-11- dideoxyuridine triphosphate (ddUTP), which makes the labeling reaction flexible.
The DIG Gel Shift Kit uses recombinant terminal transferase and digoxigenin (DIG)-11- dideoxyuridine triphosphate (ddUTP), which makes the labeling reaction flexible.