主要文件
XX1014703
Millipore
用于真空过滤的Millipore弹簧夹
47 mm, Aluminum
别名:
Clamp for Vacuum, Millipore Filtration Clamp, Spring Clamp for Filtration
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
价格与库存信息目前不能提供
物料
anodized aluminum
技术
vacuum filtration: suitable
直径
47 mm
应用
filtration
运输
ambient
一般描述
Millipore玻璃真空过滤配件产品
弹簧夹,47 mm,铝制
这些配件产品可用于替换Millipore玻璃真空过滤套件中包含的部件或提供替代配置。
本品是Millipore 47 mm经典玻璃换膜过滤器套件、Millipore 47 mm全玻璃换膜过滤器套件和Millipore MilliSolve套件的附件。
应用
47 mm,铝制