主要文件
SPR08SIA1
Milli-Q
SmartPak® DQ8 纯化套件
For Direct-Q® 8 Water Purification Systems
别名:
SmartPak®纯化柱
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
质量水平
包装
pkg of 1 unit
制造商/商品名称
SmartPak®
电阻率
>18.0 MΩ-cm (at 25 °C)
相容性
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
运输
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
SmartPak ®DQ8纯化套件包含选择性纯化介质的组合,可直接由自来水生产纯水和超纯水。SmartPak® DQ3是一款一体式双滤柱,可去除自来水中的痕量杂质。第一个柱结合了预处理介质和反渗透(RO)膜。第二个柱包含离子交换树脂。该套件还包含专有的Jetpore®超纯级混合床离子交换树脂,可直接由自来水生产纯水和超纯水。SmartPak®需要在系统维护期间定期更换。与 Direct-Q® 8 系统一起使用。
应用
该套件去除了各种污染物(有机物、离子、颗粒...)
特点和优势
  • 原装耗材,用于更换SPR08SIA1 SmartPak ®DQ8纯化套件。
  • 可靠且经济的超纯水解决方案。
  • 预处理(活性炭和深度过滤器)。
  • 反渗透柱。
  • 合成活性炭。
  • 原生离子交换树脂。
  • 在线提供质量证书。
法律信息
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
JETPORE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SMARTPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany