特点
A unique purification pak to produce ultrapure water directly from tap water
包装
pkg of 1 unit
制造商/商品名称
SmartPak®
参数
>0.5 L/min flow rate
相容性
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
运输
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
SmartPak ® DQ3 纯化套件包含选择性纯化介质的组合,可直接由自来水生产超纯水。SmartPak® DQ3是一款一体式双滤柱,可去除自来水中的痕量杂质。第一个柱结合了预处理介质和反渗透(RO)膜。第二个柱包含离子交换树脂。该套件还包含专有的Jetpore®超纯级混合床离子交换树脂,可直接由自来水生产纯水和超纯水。SmartPak®需要在系统维护期间定期更换。与 Direct-Q® 3 水纯化系统一起使用。
应用
该一体化套件可去除各种水污染物(有机物、离子、颗粒...)。
特点和优势
- 原装耗材,用于更换SmartPak®DQ3纯化套件LT。
- 预处理(活性炭和深度过滤器)。
- 反渗透柱。
- 合成活性炭。
- 原生离子交换树脂。
法律信息
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
JETPORE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SMARTPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany