材料
polyethersulfone
polypropylene
styrene-acrylonitrile (SAN)
品質等級
特點
hydrophobic
包裝
pkg of 1 unit
高度
6 cm (2.4 in.)
入口接頭直徑
1/4 in.
出口接頭直徑
1/4 in.
基質
Durapore®
孔徑
0.65 μm pore size
接頭
NPT inlet connection
outlet hose barb
相容性
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
for use with Milli-Q® Direct
for use with RiOs™ Essential
for use with RiOs™
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
该通气过滤器设计可保护在30/60/100 PE 储水罐储存的纯水不受空气中污染物的影响。储水罐中注入 RiOs™(III 型)反渗透水时,需要使用此过滤器。
通气过滤器用于过滤进入水储罐的空气。随着储罐中的水被排空,进入系统的空气将通过过滤器。
该过滤器的滤芯由聚丙烯、聚醚砜(PES)和苯乙烯-丙烯腈(SAN)制成,遵循无二氯甲烷(DCM)工艺精心组装。
为了获得最佳效果,该通气过滤器应每年更换一次。
可与30/60/100 Pe储水罐一起使用,这些储水罐的进水是来自 RiOs™、RiOs™ Essential、Direct-Q® 或Milli-Q® Direct系统的RO(3型)水。
通气过滤器用于过滤进入水储罐的空气。随着储罐中的水被排空,进入系统的空气将通过过滤器。
该过滤器的滤芯由聚丙烯、聚醚砜(PES)和苯乙烯-丙烯腈(SAN)制成,遵循无二氯甲烷(DCM)工艺精心组装。
为了获得最佳效果,该通气过滤器应每年更换一次。
可与30/60/100 Pe储水罐一起使用,这些储水罐的进水是来自 RiOs™、RiOs™ Essential、Direct-Q® 或Milli-Q® Direct系统的RO(3型)水。
應用
通气过滤器提供先进的防空气污染物保护功能。
特點和優勢
- 可保证储水箱的水质持续符合要求。
- 此通气过滤器有两张0.65 μm 亲水膜盘组成,用于截留颗粒和细菌。
其他說明
使用说明
- 生物截留:微生物
- 作用方式:过滤
- 应用:实验室一般分析
- 设计用途:空气净化
- 使用说明:这一产品提供的水经0.65 μm膜过滤。请参阅系统提供的《系统设备用户指南》“使用系统”部分
- 储存条件:干燥储存
- 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
法律資訊
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany