包裝
pkg of 2 units
高度
3 cm (1.2 in.)
孔徑
1 μm pore size
相容性
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
for use with RiOs-DI® UV
for use with RiOs-DI®
for use with RiOs-DI® Clinical
for use with RiOs™
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
此通气过滤器旨在避免空气中的颗粒物和微生物进入纯水储水箱。此过滤器安装在6L和10L内部储水箱上方。
当储水箱中的水排空时,空气通过通气过滤器过滤后进入储水箱。务必通过拧紧封盖并在溢流管上安装止回阀,保持储水箱气密性。这可使空气强制通过通气过滤器,大幅减少进入储水箱的环境污染物。
适用于Direct-Q®、Direct-Q® UV、RiOs™、RiOs-DI®、RiOs-DI® UV 和 RiOs-DI®临床级纯水系统。
当储水箱中的水排空时,空气通过通气过滤器过滤后进入储水箱。务必通过拧紧封盖并在溢流管上安装止回阀,保持储水箱气密性。这可使空气强制通过通气过滤器,大幅减少进入储水箱的环境污染物。
适用于Direct-Q®、Direct-Q® UV、RiOs™、RiOs-DI®、RiOs-DI® UV 和 RiOs-DI®临床级纯水系统。
應用
通气过滤器提供先进的防空气污染物保护功能。
特點和優勢
Absolute膜滤器,截留颗粒物和细菌。
其他說明
使用说明
- 生物截留:微生物
- 作用方式:过滤
- 应用:实验室一般分析
- 设计用途:空气净化
- 使用说明:这一产品提供的水经0.65 μm膜过滤。请参阅系统提供的《系统设备用户指南》“使用系统”部分
- 储存条件:干燥储存
- 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
法律資訊
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS-DI is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany