主要文件
SIPK0SIX2
Milli-Q
SimpliPak®纯化柱
For Simplicity® systems with DI water feed
别名:
SimpliPak® 2个纯化滤芯
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
材料
resin (Electronic Grade Ion-Exchange Resin)
品質等級
特點
can remove trace contaminants
包裝
pkg of 1 unit
製造商/商標名
SimpliPak®
電阻係數
>18.0 MΩ-cm (at 25 °C)
相容性
for use with Simplicity® UV
for use with Simplicity®
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
SimpliPak® 2纯化柱用于去除DI水进料中离子和有机污染物至痕量水平。该柱由清洁的高纯材料制成,从而最大程度减少可萃取污染物的浸出。
應用
SimpliPak® 2纯化柱可与Simplicity® 净水系统联合使用。
特點和優勢
  • 用于更换SIPK0SIX2-SimpliPak® 2纯化柱的真正耗材。
  • 免护理维护:易于安装和更换。
  • 通过离子交换和活性炭技术生成无离子和有机污染物的水
法律資訊
SIMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SIMPLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany