主要文件
SLFH02510
Milli-Q
通气过滤器
For use with Direct-Q® (1997-2010) / AFS® (2003-2012) / Simplicity® systems with integrated storage tanks of 2 / 3.5 / 10 L capacity
别名:
水箱通气过滤器:Millex-FH 0.45 μm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
物料
PTFE
质量水平
特点
hydrophobic
包装
pkg of 10 units
高度
2.5 cm (1 in.)
孔径
0.45 μm pore size
相容性
for use with AFS®
for use with Direct-Q®
for use with Simplicity® UV
for use with Simplicity®
运输
ambient
一般描述
当从储罐中抽出水时,空气会进入储罐。通风过滤器用于净化进入罐内的空气。储罐通气过滤器:Millex-FH 0.45 μm旨在防止空气中的污染物进入Simplicity®系统集成储罐。
应用
水箱通气过滤器:Millex-FH 0.45 μm可与Direct-Q® / AFS® / Simplicity® 系统集成储罐一起使用。
特点和优势
  • 原装耗材,用于更换SLFH02510 -储罐通风过滤器:Millex-FH 0.45 μm。
  • 由疏水性PTFE滤膜制成。
其他说明
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用方式:过滤
  • 应用:实验室一般分析
  • 设计用途:水净化
  • 使用说明:这一产品提供的水经0.45 μm膜过滤。请参阅系统设备用户指南的“安装”部分(在系统包装箱的U盘中提供)
  • 储存声明:干燥储存
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
法律信息
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SIMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany