特點
can remove trace contaminants
包裝
pkg of 1 unit
製造商/商標名
SimpliPak®
電阻係數
>18.0 MΩ-cm (at 25 °C)
孔徑
0.05 μm pore size
相容性
for use with Simplicity® UV
for use with Simplicity®
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
- SimpliPak® 1 精纯柱用于进水为 Elix® / RO / 蒸馏水时,去除离子和有机污染物至衡量水平。
- 该柱由清洁的高纯材料制成,从而最大程度减少可萃取污染物的浸出。
應用
将离子和有机污染物去除至痕量水平。
特點和優勢
- 替换 SIPK0SIA1 的原装耗材:SimpliPak® 1 精纯柱
- 轻松的维护:轻松的安装和更换。
- 通过离子交换和活性炭技术生成不含离子和有机污染物的水。
- 在线提供质量证书。
法律資訊
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SIMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SIMPLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany